Läs mer
Kartell™ Fyrkantiga flaskor
Produktkod. 10234711
Change view
Kapacitet (metrisk):
25 mL
50 mL
100 mL
250 mL
500 mL
1000 mL
2000 mL
Förpackningsstorlek:
Paket med 10
Paket med 100
Paket med 400
Paket med 50
Varje
7 product options available for selection
Product selection table with 7 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kapacitet (metrisk) unitSize
10234711 50 mL Paket med 400
12308198 25 mL Paket med 10
10236124 500 mL Varje
11382874 1000 mL Varje
10768335 2000 mL Varje
12553367 100 mL Paket med 100
12000582 250 mL Paket med 50
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 7 options available.
7 options
Produktkod. 10234711 Leverantör Kartell™ Leverantörsnummer 0060900
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Utrymmesbesparande flaskor, idealiska för långtidsförvaring av fasta eller flytande prover, även med medelhög viskositet, degiga eller granulära material. Lättgreppslock kan kopplas ner för säkerhet. Exakt gradering och halvtransparenta väggar möjliggör en tydlig och exakt läsning av innehållet.
  • Försegling beviljas av kvaliteten på både kåpan och mungängan, förekomst av underkåpa.
  • Permanent examen tryckt i relief utvändigt.
  • LÄMPLIG FÖR LIVSMEDEL ENLIGT EG-förordning 10/2011.
  • De är säkra ur synvinkeln av de använda råvarorna enligt 1907/2006 (REACH), BSE/TSE och 2002/95/EC (RoSH).
Specifikationer
Kapacitet (metrisk) 50 mL
Kapacitet (engelska) 1,7 oz.
Färg Naturlig
Material Polyeten
Sterilitet Icke-steril
Certifikat och efterlevnad EG-förordning 10/2011, 1907/2006 (REACH), BSE/TSE, 2002/95/EC (RoSH)
Förslutning ingår Ja
Disponibel Återanvändbar
Graderad Ja
Mun Bred, gängad
Form Fyrkantig
Lämplig för ändamålet Certifierad kvalitet
Produkttyp Graderad fyrkantig flaska med bred hals
Autoklaveringsbar Får inte autoklaveras