Läs mer
Kartell™ Fyrkantiga flaskor
Produktkod. 11382874
Kapacitet (metrisk):
25 mL
50 mL
100 mL
250 mL
500 mL
1000 mL
2000 mL
Förpackningsstorlek:
Paket med 10
Paket med 100
Paket med 400
Paket med 50
Varje
Produktkod. 11382874
Brand: Kartell™ 0061300
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Utrymmesbesparande flaskor, idealiska för långtidsförvaring av fasta eller flytande prover, även med medelhög viskositet, degiga eller granulära material. Lättgreppslock kan kopplas ner för säkerhet. Exakt gradering och halvtransparenta väggar möjliggör en tydlig och exakt läsning av innehållet.
  • Försegling beviljas av kvaliteten på både kåpan och mungängan, förekomst av underkåpa.
  • Permanent examen tryckt i relief utvändigt.
  • LÄMPLIG FÖR LIVSMEDEL ENLIGT EG-förordning 10/2011.
  • De är säkra ur synvinkeln av de använda råvarorna enligt 1907/2006 (REACH), BSE/TSE och 2002/95/EC (RoSH).
Specifikationer
Kapacitet (metrisk) 1000 mL
Kapacitet (engelska) 33,8 oz.
Färg Naturlig
Mått (L x B x H) 103 x 80 x 176mm
Material Polyeten
Sterilitet Icke-steril
Examen 100mL
Certifikat och efterlevnad EG-förordning 10/2011, 1907/2006 (REACH), BSE/TSE, 2002/95/EC (RoSH)
Förslutning ingår Ja
Disponibel Återanvändbar
Graderad Ja
Mun Bred, gängad
Form Fyrkantig
Lämplig för ändamålet Certifierad kvalitet
Produkttyp Graderad fyrkantig flaska med bred hals
Autoklaveringsbar Får inte autoklaveras