Läs mer
Kartell™ Fyrkantiga flaskor
Produktkod. 12553367
Change view
Kapacitet (metrisk):
25 mL
50 mL
100 mL
250 mL
500 mL
1000 mL
2000 mL
Förpackningsstorlek:
Paket med 10
Paket med 100
Paket med 400
Paket med 50
Varje
7 product options available for selection
Product selection table with 7 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kapacitet (metrisk) unitSize
12553367 100 mL Paket med 100
12308198 25 mL Paket med 10
10234711 50 mL Paket med 400
10236124 500 mL Varje
11382874 1000 mL Varje
10768335 2000 mL Varje
12000582 250 mL Paket med 50
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 7 options available.
7 options
Produktkod. 12553367 Leverantör Kartell™ Leverantörsnummer 0061000
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Utrymmesbesparande flaskor, idealiska för långtidsförvaring av fasta eller flytande prover, även med medelhög viskositet, degiga eller granulära material. Lättgreppslock kan kopplas ner för säkerhet. Exakt gradering och halvtransparenta väggar möjliggör en tydlig och exakt läsning av innehållet.
  • Ungefärliga graderingar tillåter reproducerbar fyllning utan att använda cylindrar eller bägare
  • Lättgreppslock som kan kopplas ner för säkerhet
  • Lämplig för förvaring av matvaror
Specifikationer
Kapacitet (metrisk) 100 mL
Certifieringsparametrar EG-förordning 1935/2004, EG-förordning 10/2011
För användning med (applikation) Långtidslagring av prover
Material Polyeten
Hals-ID (metrisk) 34.5mm
Kvantitet 1 förpackning
Produktlinje Flaska
Graderad Ja
Form Fyrkantig
Produkttyp Graderad fyrkantig flaska med bred hals
Förslutningstyp Grepplock