Läs mer
CORNING GOSSELIN™ Fyrkantig HDPE-flaska
Produktkod. 12652155
Change view
Kapacitet (metrisk):
2 L
Förpackningsstorlek:
Paket med 50
Produktkod. Kapacitet (metrisk) unitSize
12652155 2 L Paket med 50
1 options
Produktkod. 12652155 Leverantör CORNING GOSSELIN™ Leverantörsnummer LC200017
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
CORNING GOSSELIN™ Fyrkantig HDPE-flaska är brottsäker, graderad och steril.
  • Brottsäker högdensitetspolyeten (HDPE)
  • Genomskinligt
  • HDPE-kåpa
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kapacitet (metrisk) 2 L
Material HDPE
nr per ärende 50/Cs
Kvantitet 50/Cs
Sterilitet Sterila
Stängningsfärg Rött
Försteriliserad Ja
Graderad Ja
Stängningsmaterial HDPE
Stängningsstorlek 58 mm