Learn More
SRP14 Rabbit anti-Human, Rat, Polyclonal, Proteintech
Rabbit Polyclonal Antibody
Brand:  Proteintech 11528-1-AP-150UL
 View more versions of this product
Product Code. 16888663
  • 4652.90 SEK / 150µL
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Description
Description
Signal-recognition-particle assembly has a crucial role in targeting secretory proteins to the rough endoplasmic reticulum membrane. SRP9 together with SRP14 and the Alu portion of the SRP RNA, constitutes the elongation arrest domain of SRP. The complex of SRP9 and SRP14 is required for SRP RNA binding.
Spécification
Spécification
SRP14
Polyclonal
Unconjugated
SRP14
18 kDa Alu RNA binding protein, ALURBP, SRP14
Rabbit
Antigen Affinity Chromatography
RUO
296076, 6727
-20°C
Liquid
Immunocytochemistry, Immunofluorescence, Immunoprecipitation, Western Blot
0.41 mg/mL
PBS with 50% glycerol and 0.1% sodium azide; pH 7.3
P37108
SRP14
SRP14 Fusion Protein Ag2099
150 μL
Primary
Human, Rat
Antibody
IgG
Suggestions de produits
Suggestions de produits
Vidéos
FDS
Documents
Documents
Certificats
Promotions
Promotions
Correction du contenu d'un produit
Veuillez fournir vos retours sur le contenu du produit en remplissant le formulaire ci-dessous.
Nom du produit
SRP14 Rabbit anti-Human, Rat, Polyclonal, Proteintech > 150 μL; Unconjugated
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.
Merci de nous aider à améliorer notre site web. Votre commentaire a été soumis