missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
SRY Antibody (1G4) - BSA Free, Novus Biologicals™
Mouse Monoclonal Antibody
Brand: Novus Biologicals NBP2-37463
Denna artikel kan inte returneras.
Se returpolicy
Beskrivning
SRY Monoclonal specifically detects SRY in Human samples. It is validated for Western Blot, Flow Cytometry, ELISA, Immunohistochemistry, Immunohistochemistry-Paraffin, CyTOF-ready.
Specifikationer
| SRY | |
| Monoclonal | |
| 1 mg/mL | |
| Western Blot 1:500 - 1:2000, Flow Cytometry 1:200 - 1:400, ELISA 1:10000, Immunohistochemistry 1:200 - 1:1000, Immunohistochemistry-Paraffin 1:200 - 1:1000, CyTOF-ready | |
| essential protein for sex determination in human males, sex determining region Y, sex-determining region on Y, sex-determining region Y protein, TDFsex determining region protein, TDY, Testis-determining factor | |
| Mouse | |
| 23.9 kDa | |
| 0.1 mL | |
| Primary | |
| Human | |
| IgG1 |
| Western Blot, Flow Cytometry, ELISA, Immunohistochemistry, Immunohistochemistry (Paraffin), CyTOF | |
| 1G4 | |
| Unconjugated | |
| PBS with 0.05% Sodium Azide | |
| SRY | |
| Purified recombinant fragment of human SRY (AA:1-204) expressed in E. Coli. | |
| Affinity Purified | |
| RUO | |
| 6736 | |
| Store at 4C short term. Aliquot and store at -20C long term. Avoid freeze-thaw cycles. |
Korrigering av produktinnehåll
Din input är viktig för oss. Fyll i det här formuläret för att ge feedback relaterad till innehållet på denna produkt.
Produkttitel
For Research Use Only
Hittar du en möjlighet till förbättring?Dela en innehållskorrigering