missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
SRY Antibody (1G4) - BSA Free, Novus Biologicals™
Mouse Monoclonal Antibody
5330.00 SEK
Specifikationer
| Antigen | SRY |
|---|---|
| Klona | 1G4 |
| Koncentration | 1 mg/mL |
| Utspädning | Western Blot 1:500 - 1:2000, Flow Cytometry 1:200 - 1:400, ELISA 1:10000, Immunohistochemistry 1:200 - 1:1000, Immunohistochemistry-Paraffin 1:200 - 1:1000, CyTOF-ready |
| Användningsområden | Western Blot, Flow Cytometry, ELISA, Immunohistochemistry, Immunohistochemistry (Paraffin), CyTOF |
| Produktkod | Brand | Kvantitet | Pris | Kvantitet och tillgänglighet | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Produktkod | Brand | Kvantitet | Pris | Kvantitet och tillgänglighet | |||||
|
18157318
|
Novus Biologicals
NBP2-37463 |
0.1 mL | |||||||
Beskrivning
SRY Monoclonal specifically detects SRY in Human samples. It is validated for Western Blot, Flow Cytometry, ELISA, Immunohistochemistry, Immunohistochemistry-Paraffin, CyTOF-ready.Specifikationer
| SRY | |
| 1 mg/mL | |
| Western Blot, Flow Cytometry, ELISA, Immunohistochemistry, Immunohistochemistry (Paraffin), CyTOF | |
| Unconjugated | |
| RUO | |
| PBS with 0.05% Sodium Azide | |
| 6736 | |
| Purified recombinant fragment of human SRY (AA:1-204) expressed in E. Coli. | |
| Primary | |
| 23.9 kDa |
| 1G4 | |
| Western Blot 1:500 - 1:2000, Flow Cytometry 1:200 - 1:400, ELISA 1:10000, Immunohistochemistry 1:200 - 1:1000, Immunohistochemistry-Paraffin 1:200 - 1:1000, CyTOF-ready | |
| Monoclonal | |
| Mouse | |
| Human | |
| essential protein for sex determination in human males, sex determining region Y, sex-determining region on Y, sex-determining region Y protein, TDFsex determining region protein, TDY, Testis-determining factor | |
| SRY | |
| IgG1 | |
| Affinity Purified |
For Research Use Only
Hittar du en möjlighet till förbättring?Dela en innehållskorrigering
Korrigering av produktinnehåll
Din input är viktig för oss. Fyll i det här formuläret för att ge feedback relaterad till innehållet på denna produkt.
Produkttitel