Läs mer
SSEA-1 Antibody (4E10), Novus Biologicals™
Mouse Monoclonal Antibody has been used in 3 publications
Brand:  Novus Biologicals NBP2-22179-0.025ml
 Se fler versioner av denna produkt
Produktkod. 18703394
  • 1950.00 SEK / 0.03ml
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Beskrivning
Beskrivning
SSEA-1 Monoclonal specifically detects SSEA-1 in Human samples. It is validated for Flow Cytometry, ELISA, Immunohistochemistry, Immunocytochemistry/Immunofluorescence, Immunohistochemistry-Paraffin, Immunohistochemistry-Frozen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Specifikationer
CD15/Lewis X
Monoclonal
Unconjugated
CD 15, CD-15, Lewis X, LeX, SSEA-1, stage-specific embryonic antigen 1
Mouse
59 kDa
0.025 mL
Cellular Markers, Embryonic Stem Cell Markers, Endothelial Cell Markers, Hematopoietic Stem Cell Markers, Immunology, Pancreatic Stem Cell Markers, Stem Cell Markers
2526
Store at 4°C short term. Aliquot and store at -20°C long term. Avoid freeze-thaw cycles.
IgG1
ELISA, Immunohistochemistry, Immunocytochemistry, Immunofluorescence, Immunohistochemistry (Paraffin)
40000000000
ELISA 1:10000, Immunohistochemistry 1:10-1:500, Immunocytochemistry/Immunofluorescence 1:200-1:1000, Immunohistochemistry-Paraffin 1:200-1:1000
FUT4
Synthesized peptide of human CD15.
Unpurified
RUO
Primary
Human
Ascites
Produktförslag
Produktförslag
Filmer
SDS
Dokument
Dokument
Certifikat
Kampanjer
Kampanjer
Tack! Din feedback har skickats. Fisher Scientific arbetar alltid för att förbättra vårt innehåll åt dig. Vi uppskattar din feedback.
For Research Use Only