Läs mer
SSEA-1 Antibody (4E10), Novus Biologicals™
Mouse Monoclonal Antibody has been used in 3 publications
1950.00 SEK
Specifikationer
Antigen CD15/Lewis X
Klona 40000000000
Utspädning ELISA 1:10000, Immunohistochemistry 1:10-1:500, Immunocytochemistry/Immunofluorescence 1:200-1:1000, Immunohistochemistry-Paraffin 1:200-1:1000
Användningsområden ELISA, Immunohistochemistry, Immunocytochemistry, Immunofluorescence, Immunohistochemistry (Paraffin)
Klassificering Monoclonal
Se fler specifikationer
Produkter 1
Produktkod Brand Kvantitet Pris Kvantitet och tillgänglighet  
Produktkod Brand Kvantitet Pris Kvantitet och tillgänglighet  
18703394
Visa dokument
Novus Biologicals
NBP2-22179-0.025ml
0.025 mL
1950.00 SEK
0.03ml
Se alternativa produkter
Spara upp till 
»
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Beskrivning
Beskrivning
SSEA-1 Monoclonal specifically detects SSEA-1 in Human samples. It is validated for Flow Cytometry, ELISA, Immunohistochemistry, Immunocytochemistry/Immunofluorescence, Immunohistochemistry-Paraffin, Immunohistochemistry-Frozen.
Specifikationer
Specifikationer
CD15/Lewis X
ELISA 1:10000, Immunohistochemistry 1:10-1:500, Immunocytochemistry/Immunofluorescence 1:200-1:1000, Immunohistochemistry-Paraffin 1:200-1:1000
Monoclonal
Ascites
RUO
Human
2526
Synthesized peptide of human CD15.
Primary
Store at 4°C short term. Aliquot and store at -20°C long term. Avoid freeze-thaw cycles.
40000000000
ELISA, Immunohistochemistry, Immunocytochemistry, Immunofluorescence, Immunohistochemistry (Paraffin)
Unconjugated
Mouse
Cellular Markers, Embryonic Stem Cell Markers, Endothelial Cell Markers, Hematopoietic Stem Cell Markers, Immunology, Pancreatic Stem Cell Markers, Stem Cell Markers
CD 15, CD-15, Lewis X, LeX, SSEA-1, stage-specific embryonic antigen 1
FUT4
IgG1
Unpurified
59 kDa
Filmer
SDS
Dokument
Dokument
Produktspecifikationer
For Research Use Only