Läs mer
SSEA-3 Rat, anti-Mouse, Alexa Fluor 488, Clone: MC-631, STEMCELL Technologies
Rat Monoclonal Antibody
Brand:  Stemcell Technologies 60061AD.1
Encompass_Preferred
 Se fler versioner av denna produkt
Produktkod. 17168781
  • 3426.30 SEK / 25 tester
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Beskrivning
Beskrivning
  • The MC-631 antibody reacts with a galactosylgloboside epitope on the stage-specific embryonic antigen-3 (SSEA-3), which is expressed on the surface of human embryonal carcinoma (EC), embryonic germ (EG), undifferentiated embryonic stem (ES), and induced pluripotent stem (iPS) cells, as well as rhesus monkey ES cell lines
  • No immunoreactivity is evident with undifferentiated mouse EC, EG and ES cells
  • Expression of SSEA-3 is down regulated following differentiation of ES and EC cells
  • In contrast, the differentiation of mouse ES and EC cells may be accompanied by an increase in SSEA-3 expression
  • This antibody clone has been verified for labeling human ES and iPS cells grown in TeSR™-E8™ (Catalog #05940), mTeSR™1 (Catalog #85850) and TeSR™2 (Catalog #05860) and has been verified for purity assessments of cells isolated with EasySep™ kits, including EasySep™ Human ES/iPS Cell TRA-1-60 Positive Selection Kit (Catalog #18166)
Specifikationer
Specifikationer
SSEA-3
Monoclonal
Alexa Fluor 488
25 Tests
Rhesus Monkey, Human, Mouse, Rat
Pluripotent Stem Cells
Immunohistochemistry, ELISA, Flow Cytometry, Immunocytochemistry, Immunofluorescence
MC-631
Rat
Primary
IgM κ
Produktförslag
Produktförslag
Filmer
SDS
Dokument
Dokument
Certifikat
Kampanjer
Kampanjer
Korrigering av produktinnehåll
Fisher Scientific Encompass-programmet erbjuder artiklar som inte ingår i vår distributionsportfölj. Dessa produkter har vanligtvis inga bilder eller detaljerade beskrivningar. Vi är dock angelägna om att förbättra din shoppingupplevelse. Använd formuläret nedan för att ge feedback relaterad till innehållet på denna produkt.