Läs mer
Brady™ StainerBondz™ Mikroskop etiketter i matt polyester
Skapa enkelt kemikalieresistenta objektglasetiketter med mikroskop StainerBondz™ etikettmaterial av polyester (B-481). Skriv ut nästan var som helst med en Brady™ handhållen etikettskrivare.
Brand: Brady™ 170884
Denna artikel kan inte returneras.
Se returpolicy
Beskrivning
- Finns i förinställda former för vanliga objektglas och vävnadskassetter där överlägsen kemisk resistens krävs
- Tål påfrestningarna av typisk avparaffinering inklusive etanol och xylen, såväl som hematoxylin- och eosin-glasfärgningsprocesser
- Tillverkad med ett permanent akryllim för tät limning på släta ytor under extrema förhållanden
Specifikationer
Autoklaveringsbar | |
Permanent akryl | |
Vitt | |
Kassett (tejp) | |
Topp | |
Etiketter | |
Sjukvård och sjukhusmärkning, allmän identifiering, laboratoriemärkning | |
-80 °C | |
280 Etiketter/kartong | |
22.86 mm (W) x 22.86 mm (H) | |
-80°C to 130°C | |
0.0914 mm | |
0,9 tum. | |
22.86 mm | |
0.9 in | |
22.86 mm |
RoHS-kompatibel med 2005/618/EC MCV-ändring av RoHS-direktivet 2002/95/EC | |
Hold (Håll) | |
Satin | |
Polyester | |
Termisk överföring | |
Icke-steril | |
BMP51;BMP53;M511;M510 | |
M5-97-481 | |
280 | |
-112 °F till +266 °F | |
0,0033 tum. | |
0,9 x 0,9 tum. | |
0.9 in | |
22.86 mm | |
0,5 tum | |
M5-97-481 |
Korrigering av produktinnehåll
Produkttitel
Brady™ StainerBondz™ Mikroskop etiketter i matt polyester > Lösningsmedelsresistenta polyesteretiketter; Mått (LxB): 0,9 x 0,9 tum; För användning med (utrustning): BMP51, M511
Hittar du en möjlighet till förbättring?Dela en innehållskorrigering