Läs mer
Brady™ StainerBondz™ Mikroskop etiketter i matt polyester
Skapa enkelt kemikalieresistenta objektglasetiketter med mikroskop StainerBondz™ etikettmaterial av polyester (B-481). Skriv ut nästan var som helst med en Brady™ handhållen etikettskrivare.
670.00 SEK - 748.00 SEK
Specifikationer
Autoklaveringsbar | Autoklaveringsbar |
---|---|
Certifikat och efterlevnad | RoHS-kompatibel med 2005/618/EC MCV-ändring av RoHS-direktivet 2002/95/EC |
Typ av lim | Permanent akryl |
Beläggning | Hold (Håll) |
Färg | Vitt |
Produktkod | Brand | Mått (LxB) | Pris | Kvantitet och tillgänglighet | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktkod | Brand | Mått (LxB) | Pris | Kvantitet och tillgänglighet | ||||||
17821789
|
Brady™
175660 |
0,25 x 1,05 tum. |
748.00 SEK
Paket med 360 |
I lager
Logga in för att se lagersaldo. |
Har du redan ett konto? Logga in för att se ditt pris och tillgänglighet. Är du ny här? Registrera dig hos oss idag! |
|||||
17871719
|
Brady™
170885 |
22.86 mm (W) x 9.53 mm (H) |
670.00 SEK
Paket med 320 |
Beräknad leverans: 19-09-2025
Logga inför att se lagersaldo. |
Har du redan ett konto? Logga in för att se ditt pris och tillgänglighet. Är du ny här? Registrera dig hos oss idag! |
|||||
17811799
|
Brady™
170886 |
22.86 mm (W) x 19.05 mm (H) |
711.00 SEK
Paket med 320 |
I lager
Logga in för att se lagersaldo. |
Har du redan ett konto? Logga in för att se ditt pris och tillgänglighet. Är du ny här? Registrera dig hos oss idag! |
|||||
17851759
|
Brady™
170884 |
0,9 x 0,9 tum. |
670.00 SEK
Paket med 280 |
I lager
Logga in för att se lagersaldo. |
Har du redan ett konto? Logga in för att se ditt pris och tillgänglighet. Är du ny här? Registrera dig hos oss idag! |
|||||
Beskrivning
- Finns i förinställda former för vanliga objektglas och vävnadskassetter där överlägsen kemisk resistens krävs
- Tål påfrestningarna av typisk avparaffinering inklusive etanol och xylen, såväl som hematoxylin- och eosin-glasfärgningsprocesser
- Tillverkad med ett permanent akryllim för tät limning på släta ytor under extrema förhållanden
Specifikationer
Autoklaveringsbar | |
Permanent akryl | |
Vitt | |
Utstansad | |
Topp | |
Säkerhetsetikett | |
Sjukvård och sjukhusmärkning, allmän identifiering, laboratoriemärkning | |
-112 °F till +266 °F | |
0,0033 tum. | |
0,5 tum |
RoHS-kompatibel med 2005/618/EC MCV-ändring av RoHS-direktivet 2002/95/EC | |
Hold (Håll) | |
Satin | |
Polyester | |
Termisk överföring | |
Icke-steril | |
-80 °C | |
-80°C to 130°C | |
0.0914 mm |