Läs mer
DWK Life Sciences Laboratorieflaska i rostfritt stål, med DIN 168-1 gänga, GL 45
Produktkod. 12696167 Handla allt DWK Life Sciences Produkter
Change view
Kapacitet (metrisk):
1500 mL
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. Kapacitet (metrisk) Förpackningsstorlek
12696167 1500 mL Varje
1 options
Produktkod. 12696167 Leverantör DWK Life Sciences Leverantörsnummer 299016006
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    7528.50 SEK
    5916.35 SEK / Paket med 1
    Save 1612.15 SEK
    21% Av
Beräknad leverans: 16-11-2026
Korrosions- och skadebeständig laboratorieflaska i rostfritt stål.
Den okrossbara stålflaskan är idealisk för förvaringsapplikationer där glas inte är tillämpligt, på grund av risken för brott eller kemisk inkompatibilitet. Tillverkad av korrosionsbeständig AISI typ 316L (1.4404) rostfritt stål och hygieniskt konstruerad med alla svetsade sömmar. Flaskan har en slät inre ytfinish som motsvarar IIIc (DIN 17441) med rundade innerkanter för enkel rengöring. Polerad och borstad slitstark exteriörfinish. Flaskan har en GL 45-gänga med inbyggd hällläpp. Levereras utan kapsyl, rostfritt stållock finns tillgänglig. Den är helt kompatibel med alla GL 45-kåpor.
  • Tillverkad av korrosionsbeständig AISI typ 316L (1.4404) rostfritt stål och hygieniskt konstruerad med alla svetsade sömmar
  • Polerad och borstad slitstark exteriörfinish
  • Tack vare den släta insidan som motsvarar IIIc (DIN 17441) med rundade innerkanter kan flaskan lätt rengöras
  • GL 45 gänga med inbyggd hällläpp
  • Fullt kompatibel med alla GL 45-kåpor
  • Standardiserad GL-gänga och matchande locksystem för särskilt tät tätning och enkel, ren utgjutning
Specifikationer
Kapacitet (metrisk) 1500 mL
Färg Silver
För användning med (applikation) Lagring, transport och säker hantering av farliga, farliga och värdefulla material; Förvaring och transport av ljuskänsliga material
Material Stainless Steel (316L)
Förslutning ingår No
Kapacitet (engelska) 51 oz.
Form Round
Produkttyp Storage Bottle