Läs mer
Sartorius™ Rostfritt stål OIML Klass E2 Referenslinje Vikt Med DAkkS Kalibreringscertifikat Produktkod.: 10167341
Beräknad leverans: 21-11-2025
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    2845.00 SEK
    2723.65 SEK / Varje
    Spara 121.35 SEK
    4% Off
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Sartorius™ Rostfritt stål OIML Klass E2 Referenslinje Vikt Med DAkkS Kalibreringscertifikat
Produktkod. 10167341 Handla allt Sartorius Produkter
50 g, Varje
Massa:
50 mg
100 mg
200 mg
1 g
10 g
50 g
100 g
200 g
2 kg
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. 10167341
Brand: Sartorius™ YCW45202
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    2845.00 SEK
    2723.65 SEK / Varje
    Spara 121.35 SEK
    4% Off
Bara null kvar
Beräknad leverans: 21-11-2025
Lägg i varukorgen
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Specifikationer
Material för fodral Trä
Massa 50 g
Korrigering av produktinnehåll
Produkttitel
Sartorius™ Rostfritt stål OIML Klass E2 Referenslinje Vikt Med DAkkS Kalibreringscertifikat >