Läs mer
DWK Life Sciences Fraktflaska i rostfritt stål, UN-certifierad, med DIN 168-1 gänga, GL 45
Produktkod. 12616177 Handla allt DWK Life Sciences Produkter
Change view
Kapacitet (metrisk):
1500 mL
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. Kapacitet (metrisk) Förpackningsstorlek
12616177 1500 mL Varje
1 options
Produktkod. 12616177 Leverantör DWK Life Sciences Leverantörsnummer 299016055
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    8915.00 SEK
    7924.86 SEK / Paket med 1
    Save 990.14 SEK
    11% Av
I lager
Den rostfria fraktflaskan, UN-certifierad, med DIN 168-1 gänga, GL 45 är designad för säker transport av farliga flytande varor. Tillverkad av korrosionsbeständigt AISI 316L rostfritt stål med FN-godkännande för packningsgrupperna I, II och III. Ingen ytterligare yttre förpackning krävs.
  • Certifierad enligt FN-standarder för transport av vätskor klassificerade som farligt gods i FN:s packgrupper I (hög risk), II (medelrisk) och III (låg fara)
  • Ingen extra yttre förpackning krävs på grund av FN-godkännande
  • Lämplig för vätskor med relativ densitet på 2,0 eller mindre
  • Tillverkad av korrosionsbeständigt AISI Typ 316L (1.4404) rostfritt stål med alla svetsade skarvar för hygienisk konstruktion
  • Slät inneryta motsvarande IIIc (DIN 17441) med rundade innerkanter för enkel rengöring
  • Polerad och borstad hållbar ytteryta
  • GL 45-gänga med inbyggd gjutläpp; levererad komplett med GL 45 rostfri stålskruvlock och PTFE-belagd platinakatalyserad silikonlockliner
  • Internationella regler kan ändras; det är användarens ansvar att följa alla tillämpliga lagar och regler
Specifikationer
Kapacitet (metrisk) 1500 mL
Färg Silver
För användning med (applikation) Transport av vätskor som klassificerats som farligt gods i FN:s förpackningsgrupp I (hög fara), II (medelfara) och III (låg fara); Lagring, transport och säker hantering av farliga, farliga och värdefulla material; Förvaring och transport av ljuskänsliga material
Material Rostfritt stål (316L)
Nominell kapacitet 1500 mL
Förslutning ingår Ja
Kapacitet (engelska) 51 oz.
Form Rund
Produkttyp Transportflaska