Läs mer
Gardco Specifik gravity Cup
Produktkod. 11714838 Handla allt Cole-Parmer Produkter
Change view
Kapacitet (metrisk):
100 mL
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. Kapacitet (metrisk) Förpackningsstorlek
11714838 100 mL Varje
1 options
Produktkod. 11714838 Leverantör Gardco Leverantörsnummer 3800020
Bästsäljare. Mega besparingar.
Använd kampanjkoden 27997
Visa alla kampanjer
Beräknad leverans: 04-01-2027
Fastställ snabbt specifik vikt eller vikt per gallon med denna specifik viktkopp.
  • Koppar med taravikter låter dig använda din pannavåg för specifik viktmätning.
  • Taravikter justeras inåt± 0,2 gram koppvikt (0,1 gram för 8,32 ml koppar).
  • Använd dessa precisionsgjorda koppar av rostfritt stål med din laboratorievåg för att bestämma specifik vikt eller pounds per gallon.
  • Tarera bara vågen till koppens vikt och väg sedan koppen fylld med prov.
  • Koppar har en volymtolerans på 0,5 %.
  • Beställ koppar till USA Standard eller British Standard bestämningar.
  • Alla cuper möter MIL STD 45662A och är NIST-spårbara.
Specifikationer
Kapacitet (metrisk) 100 mL
För användning med (applikation) Erhålla specifika viktmätningar med British Standard Determinations
Material Rostfritt stål
nr per ärende 1 st.
Certifikat MIL STD 45662A och NIST-spårbar
Höjd (metrisk) 7.8 cm
Höjd (engelska) 3,1 tum.
Form Cylindrisk
Certifikat och efterlevnad MIL STD 45662A och NIST-spårbar
Produkttyp Specifik vikt flaska