Läs mer
Standardbuffertfosfat, pH 4,002, NIST , Chem-Lab Produktkod.: 11964004
Standardbuffertfosfat, pH 4,002, NIST , Chem-Lab
Produktkod. p-7114733
1 L, Varje
Kvantitet:
1 L
10 L
Förpackningsstorlek:
10 L
Varje
Produktkod. 11964004
Brand: Chem Lab CL03.0602.1000
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
För laboratoriebruk, pH-mätningar, spårbara till SRM från NIST
pH = 4,003 vid 0 °C
pH = 3,99 vid 5 °C
pH = 3,998 vid 10 °C
pH = 3,999 vid 15 °C pH
pH = 4,03 C0 vid °4,03
C0. 4,091 vid 60 °C
pH = 4,126 vid 70 °C
pH = 4,164 vid 80 °C
Kemiska identifierare
CAS 877-24-7
Molekylformel C8H5KO4
Molekylvikt (g/mol) 204.222
InChI-nyckel IWZKICVEHNUQTL-UHFFFAOYSA-M
PubChem CID 23676735
IUPAC-namn kalium;2-karboxibensoat
LEDER C1=CC=C(C(=C1)C(=O)O)C(=O)[O-].[K+]
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Phosphate
Densitet 1.00g/mL
pH 4.002
Kvantitet 1 L
Förpackning PE
Spårbarhet till NIST NIST traceable
Formel vikt 204.23g/mol
Korrigering av produktinnehåll
Produkttitel
Standardbuffertfosfat, pH 4,002, NIST , Chem-Lab >