Läs mer
Tenak™ Standardställ för mikrotiterplattor, för frysar, 65 mm hyllhöjd
Produktkod. 15220904 Handla allt TENAK Produkter
Håller:
Mikrotiterplattor
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. 15220904
Brand: Tenak™ TE27198
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Standardställ i rostfritt stål för frysskåp är utformat för att hålla mikrotiterplattor.
  • För användning i frysskåp
  • Ställen kommer med en låsstång för att säkra kryoboxarna
  • Tillverkad av rostfritt stål
Specifikationer
Inkluderar Låsstång
Håller Mikrotiterplattor
Material Rostfritt stål
Positioner 8
För användning med (utrustning) Chest Frseezers
Mått (L x B x H) 135 x 92 x 536 mm
Höjd (metrisk) 65 mm