Läs mer
Thermo Scientific™ Standard engångsflaskmontagesystem, PETG, 2-ports lockuppsättning
Thermo Scientific™ Polykarbonat engångsflaskmontagesystem inkluderar en Nalgene Fyrkantig polykarbonatflaska, en 53 B-portad förslutning med en ventilationsfilterledning och två 1/4-in pluggade anslutningsledningar.
Brand: Thermo Scientific™ SB00007-I
Beskrivning
Viktiga fördelar:
- Designad för ett brett spektrum av tillämpningar, inklusive bioproduktion, life science och allmän labbanvändning
- Hjälper till att eliminera installations- och rengöringssteg efter användning som krävs för återanvändbara behållare
- Hjälper till att minska riskerna för korskontaminering
- Tillåter processspecifik flexibilitet med flera flaskstorlekar
Monteringsdetaljer:
- Flaskorna finns i polykarbonat (PC) och polyetylentereftalatglykol (PETG) kontaktytor
- Varje flaska är toppad med en enhet som inkluderar en lock, puck och slang
- De flesta sammansättningar innehåller två portar med C-Flex™ slang; storleken 2 L inkluderar en tredje port, också med C-Flex slang (kat.nr. SB00010I)
- En linje på varje enhet är avsedd för ventilation
- Den andra och tredje raden är för vätskeöverföring och inkluderar 1/8 tums pluggkopplingar, för att användas med din föredragna svets- eller tätningsutrustning
- Vätskebanan för den färdiga produkten har validerats enligt AAMI TIR33 med en 10 -6 sterilitetsgarantinivå (SAL)
Specifikationer
8,45 uns | |
PETG | |
Standard engångsflaskmontagesystem | |
Skruvlock | |
Sterila |
250 mL | |
Förvaras vid rumstemperatur. | |
Ja | |
HDPE | |
250 ml, 1 låda med 20 |