Läs mer
Starch indicator solution 1%, w/v aqueous solution (for iodometric titrations), Thermo Scientific™
For iodometric titrations
395.04 SEK - 3360.63 SEK
Specifikationer
| CAS | 9005-84-9 |
|---|---|
| Molekylformel | C12H22O11 |
| Molekylvikt (g/mol) | 342.297 |
| MDL-nummer | MFCD00082026 |
| InChI-nyckel | GUBGYTABKSRVRQ-ASMJPISFSA-N |
| Produktkod | Brand | Kvantitet | Pris | Kvantitet och tillgänglighet | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Produktkod | Brand | Kvantitet | Pris | Kvantitet och tillgänglighet | |||||
|
15434125
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
047209.AP |
500mL |
395.04 SEK
500ml |
I lager
Logga in för att se lagersaldo.
|
|||||
|
Du måste Logga in eller registrera dig för att köpa denna artikel. Begränsad artikel |
|||||||||
|
15447475
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
047209.K2 |
1L |
664.34 SEK 596.65 SEK / 1 L Save 67.69 SEK 10% Av |
I lager
Logga in för att se lagersaldo. |
|||||
|
Du måste Logga in eller registrera dig för att köpa denna artikel. Begränsad artikel |
|||||||||
|
15457475
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
047209.K7 |
4L |
1168.43 SEK
4 L |
I lager
Logga in för att se lagersaldo. |
|||||
|
Du måste Logga in eller registrera dig för att köpa denna artikel. Begränsad artikel |
|||||||||
|
15444125
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
047209.M4 |
20L |
3360.63 SEK
20 L |
Beräknad leverans: 03-09-2026
Logga inför att se lagersaldo. |
|||||
|
Du måste Logga in eller registrera dig för att köpa denna artikel. Begränsad artikel |
|||||||||
Beskrivning
This Thermo Scientific brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.
Specifikationer
| 9005-84-9 | |
| 342.297 | |
| GUBGYTABKSRVRQ-ASMJPISFSA-N | |
| 439341 | |
| (2R,3S,4S,5R,6R)-2-(hydroxymethyl)-6-[(2R,3S,4R,5R,6S)-4,5,6-trihydroxy-2-(hydroxymethyl)oxan-3-yl]oxyoxane-3,4,5-triol |
| C12H22O11 | |
| MFCD00082026 | |
| alpha-maltose, maltose, starch, soluble, glcalpha1-4glca, unii-15sug9ad26, glcalpha1-4glcalpha, amylodextrin, starch solution, alpha-malt sugar, 4-o-alpha-d-glucopyranosyl-alpha-d-glucopyranose | |
| CHEBI:18167 | |
| C(C1C(C(C(C(O1)OC2C(OC(C(C2O)O)O)CO)O)O)O)O |
Säkerhet och hantering
missing translation for 'einecsNumber' : 232-686-4
missing translation for 'rtecsNumber' : GM5090000
missing translation for 'tsca' : Yes
Rekommenderad förvaring : Ambient temperatures