Läs mer
Eppendorf Startset 100μ L 384-format: Eppendorf Xplorer™ Plus Multichannel
Handla allt Eppendorf Produkter
Antal kanaler:
16
24
Beskrivning
- Elektronisk luftkuddepipett som når nya nivåer av enkelhet, precision och reproducerbarhet
- Intuitiv hantering via multifunktionsvippa med ''upp är upp'' (aspiration) och ''ner är ner'' (dispensering) logik och valratt för att komma åt alla pipetteringslägen
- Självförklarande färgdisplay utan röriga undermenyer och med ergonomisk betraktningsvinkel för optimal läsbarhet i varje position
- Fjäderbelastad spetskon i allt Xplorer och Xplorer plus pipetter upp till 1 000μ L minskar spetsfäste och utstötningskrafter
- Kraftfullt uppladdningsbart batteri för upp till 8 timmars användning& arbetet kan fortsätta under laddning via eluttaget
- Förprogrammerad och individuell anpassning till yttre förhållanden (t.ex. geografisk höjd, vätskor med hög densitet, långsträckta spetsar)
- Autoklaverbara nedre delar för enkel dekontaminering (alla modeller, inkl. Move It™ )
- 9 visningsspråk: Kinesiska, holländska, engelska, franska, tyska, italienska, japanska, portugisiska och spanska
- Xplorer endast plus: Individuell programmering, fasta volyminställningar, lösenordsskydd, ytterligare applikationer, visning av serviceintervall
- ACT™ - märkta enkanalspipetter och epT.I.P.S.™ pipetttips hjälper dig att göra ett välgrundat val när det gäller hållbarhet
Specifikationer
Specifikationer
| Certifikat och efterlevnad | Lot-specifikt certifikat |
| Kompatibla tips | epT.IPS™ , epT.I.P.S.™ 384 |
| Autoklaveringsbar | Autoklaveringsbar |
| Färg | Ljusgul |
| Disponibel | Engångsbruk |
| Antal kanaler | 16 |
| Sterilitet | Sterila |
| Typ | Elektroniska pipetter |
| Volym (metrisk) | 5 till 100μ l |
| För användning med (applikation) | Pipettering av vattenhaltiga vätskor |
| Visa mer |