Läs mer
Stearinsyrahydrazid, 97 %
Produktkod. 11365169
Change view
Kvantitet:
10 g
50 g
250 g
Förpackningsstorlek:
10g
250g
50g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11365169 10 g 10g
11375169 50 g 50g
11385169 250 g 250g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11365169 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer A18291.09
 Begränsad artikel
I lager
CAS: 4130-54-5 | C18H38N2O | 298,515 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 4130-54-5
Molekylformel C18H38N2O
Molekylvikt (g/mol) 298.515
MDL-nummer MFCD00014764
InChI-nyckel BYTFESSQUGDMQQ-UHFFFAOYSA-N
Synonym stearic acid hydrazide, stearic hydrazide, stearohydrazide, octadecanoic acid, hydrazide, stearoylhydrazine, stearic acid, hydrazide, unii-3fv1c68xop, 3fv1c68xop, octadecanohydrazide #, stearic acid hydrazone
PubChem CID 20088
IUPAC-namn oktadekanhydrazid
LEDER CCCCCCCCCCCCCCCCCC(=O)NN
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Stearic acid hydrazide
Smältpunkt 114°C to 116°C
Kvantitet 10 g
Formel vikt 298.51
Procent renhet 97%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.