Läs mer
Thermo Scientific™ SteriBIOS 1000 ml flaska, PPCO
Produktkod. 17601496
Change view
Kapacitet (metrisk):
1000 mL
Produktkod. Kapacitet (metrisk)
17601496 1000 mL
1 options
Produktkod. 17601496 Leverantör Thermo Scientific™ Leverantörsnummer 0101661
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    7640.00 SEK
    7456.00 SEK / Paket med 4
    Save 184.00 SEK
    2% Av
Visa alla kampanjer
Beräknad leverans: 11-12-2026
1000 ml SteriBIOS-flaskan är steriliserad och utformad för att köras med en maximal hastighet på 10 500 rpm.
1000 ml SteriBIOS-flaskan är steriliserad och utformad för att köras med en maximal hastighet på 10 500 rpm. Den är idealisk för nedströms skörd och klarningssteg med minimal korskontaminering.
  • Steriliserad och designad för att köras med en maximal hastighet på 10 500 rpm
  • Idealisk för nedströms skörd och klarningssteg med minimal korskontaminering
  • För användning med F10-4x1000 LEX, F9-6x1000 LEX rotorer på Sorvall Superspeed-centrifuger i LYNX-serien och F6-10x1000 LEX-rotorn på Sorvall BIO A centrifug
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kapacitet (metrisk) 1000 mL
Färg Genomskinligt
Material Polypropen
Kvantitet Paket om 4
Förslutning ingår Ja
Graderad Ja
Mun Bred
Höjd (metrisk) 195 mm
För användning med (utrustning) Sorvall LYNX Superspeed centrifug, Sorvall BIOS A centrifug
Diameter (metrisk) 98 mm
Autoklaveringsbar Får inte autoklaveras
Certifikat och efterlevnad Endotoxin per USP < 85> Icke-cytotoxisk per USP < 87> USP Klass VI per USP < 88> Partikelantal Test per USP < 788> Säker överföring av BSE och TSE
Disponibel För engångsbruk