Läs mer
Greiner Bio-One Steril ympslinga
Överför inokulum för streaking. Greiner Bio-One™ Sterila inokuleringsslingor är idealiska för att hämta ett inokulum från en kultur av mikroorganismer.
1118.29 SEK - 1633.94 SEK
Specifikationer
Längd (metrisk) | 200 mm |
---|---|
Sterilitet | Sterila |
Disponibel | Engångsbruk |
Produktkod | Brand | Färg | Kvantitet | Pris | Kvantitet och tillgänglighet | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktkod | Brand | Färg | Kvantitet | Pris | Kvantitet och tillgänglighet | |||||
10659021
|
Greiner Bio-One
731101 |
Vitt | 2000/Pk. |
1633.94 SEK
Paket med 2000 |
Beräknad leverans: 10-10-2025
Logga inför att se lagersaldo. |
Logga in eller Skapa webbkonto för att se ditt pris och lagersaldo.
|
||||
10707682
|
Greiner Bio-One
731171 |
Blått | 600/Pk. |
1118.29 SEK
Paket med 600 |
I lager
Logga in för att se lagersaldo. |
Logga in eller Skapa webbkonto för att se ditt pris och lagersaldo.
|
||||
Beskrivning
- Flexibla öglor för enklare uppsamling och ympning
- Steriliserad genom bestrålning
- Endast för forskning; inte för användning i diagnostiska procedurer, om inte annat anges
Specifikationer
200 mm | |
Sterila | |
Engångsbruk |
Hittar du en möjlighet till förbättring?Dela en innehållskorrigering
Korrigering av produktinnehåll
Produkttitel
Greiner Bio-One Steril ympslinga