Läs mer
Sampling Systems™ Sterila vätske- och pulverflaskor
Handla allt Sampling Systems Produkter
Kapacitet (metrisk):
250 mL
500 mL
1000 mL
2000 mL
Beskrivning
- Ett urval av sterila flaskor med bred mun av hög kvalitet.
- Flaskorna har en stomme av HDPE och ett skruvlock av PP.
- Alla polymerer som används för dessa flaskor är gjorda av FDA-överensstämmande polymerer.
- Dessa sterila flaskor är idealiska för användning i laboratorier och produktionsområden.
- Flaskorna har en bred hals vilket gör dem idealiska när man arbetar med såväl pulver som vätskor.
- Förpackningsprocessen sker i ett klass 7 renrum och varje flaska packas i en laminatfilmpåse.
- Efter packning steriliseras flaskorna med gammastrålning.
- Bara packa upp och använda.
- Tillverkad av FDA, EC 1935/2004 och EU 10/2011 som överensstämmer med HDPE/PP.
Specifikationer
Specifikationer
| Kapacitet (metrisk) | 500 mL |
| Material | HDPE |
| Förpackning | Individuellt förpackad |
| Sterilitet | Sterila |
| Mun | Bred, gängad |
| Höjd (metrisk) | 169 mm |