Läs mer
Sampling Systems™ Sterila vätske- och pulverflaskor
BIOPHARMA
Produktkod. p-7239887 Handla allt Sampling Systems Produkter
Kapacitet (metrisk):
250 mL
500 mL
1000 mL
2000 mL
Produktkod. 17524666
Brand: Sampling Systems™ 8404H250S
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Förvara vätskor och pulver i en steril miljö med sterila vätske- och pulverflaskor. Dessa vätsketäta behållare är tillverkade av FDA och EU-överensstämmande HDPE/PP och är idealiska för användning inom läkemedels-, livsmedels- och kemisk industri. Finns från lager i en mängd olika storlekar.
  • Ett urval av sterila flaskor med bred mun av hög kvalitet.
  • Flaskorna har en stomme av HDPE och ett skruvlock av PP.
  • Alla polymerer som används för dessa flaskor är gjorda av FDA-överensstämmande polymerer.
  • Dessa sterila flaskor är idealiska för användning i laboratorier och produktionsområden.
  • Flaskorna har en bred hals vilket gör dem idealiska när man arbetar med såväl pulver som vätskor.
  • Förpackningsprocessen sker i ett klass 7 renrum och varje flaska packas i en laminatfilmpåse.
  • Efter packning steriliseras flaskorna med gammastrålning.
  • Bara packa upp och använda.
  • Tillverkad av FDA, EC 1935/2004 och EU 10/2011 som överensstämmer med HDPE/PP.
Specifikationer
Kapacitet (metrisk) 250 mL
Material HDPE
Förpackning Individuellt förpackad
Sterilitet Sterila
Mun Bred, gängad
Höjd (metrisk) 131 mm