Läs mer
Thermo Scientific™ Sterile Single-Use Erlenmeyer Flasks with Plain Bottom Produktkod.: 17594725
Thermo Scientific™ Sterile Single-Use Erlenmeyer Flasks with Plain Bottom
Produktkod. 17594725
500 mL, 100 mm
Kapacitet (metrisk):
125 mL
250 mL
500 mL
Diameter (metrisk) Yttre:
68 mm
90 mm
100 mm
Produktkod. 17594725
Brand: Thermo Scientific™ 41170500
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Single-Use PETG Erlenmeyer Flasks with Plain Bottom are ideal for suspension of cell culture, media preparation, mixing and storage.
The Thermo Scientific™ Single-Use PETG Erlenmeyer Flasks with Plain Bottom are ideal for suspension of cell culture, media preparation, mixing and storage. Made of crystal clear PETG, these flasks are robust and break resistant. Vent cap for continuous gas exchange while maintaining sterility and preventing leakage.
  • Manufactured with high quality virgin resins
  • Sterilized by gamma irradiation per ISO 11137-2
  • Non-pyrogenic
  • Non-cytotoxic
  • DNase/RNase free
  • Human DNA free
  • BSE/TSE free
  • Molded-in graduation for accurate volume assessment
Uppfyllande
Överensstämmer med California Prop 65
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kapacitet (metrisk) 500 mL
Autoklaveringsbar Not Autoclavable
Disponibel Single-use
Graderad Yes
Mun stil Narrow
Sterilitet Sterile
Bottenform Plain
Förslutningstyp Vented
Diameter (metrisk) Yttre 100 mm
Ansvarsfriskrivning för intern forskningsanvändning: Eventuella begränsningar för köparen att använda produkten/produkterna endast för interna forskningsändamål gäller inte produkten/produkterna på webbsidorna som är kopplade till detta uttalande.
Korrigering av produktinnehåll
Produkttitel
Thermo Scientific™ Sterile Single-Use Erlenmeyer Flasks with Plain Bottom >