Läs mer
Thermo Scientific™ Sterilin™ Vattenprovtagningsflaskor
Kapacitet (metrisk):
350 mL
500 mL
1000 mL
Form:
Fyrkantig
Rektangulär
Rund
Beskrivning:
Doserad 120mg/L
Doserad 20mg/L
Odoserad
Material:
PET
Polystyren
Förpackningsstorlek:
Paket med 70
Beskrivning
Prova bekvämt både klorerat eller icke-klorerat vatten för mikrobiell analys med Thermo Scientific™ Sterilin™ Vattenprovtagningsflaskor.
Inte tillgängligt i alla geografiska regioner.
- Tillgänglig tillverkad med:
- Flexibel polystyren
- Robust giftfri PETG
- NY, lätt PRT för förbättrad hantering
- Töm eller fördoserad med natriumtiosulfat
- Flaskor av polystyren och PETG har färgkodade etiketter för att underlätta differentiering:
- Blå: doserat
- Grön: odoserad
- Uppenbar manipulation för provets integritet
- Partinummer för fullständig spårbarhet
- Steriliserad med gammabestrålning
- Dosnivå 20mg/h: Lämplig för att neutralisera vattenprover med låg koncentration av klor
- Dosnivå 120mg/h: Lämplig för att neutralisera vattenprover med hög koncentration av klor
Specifikationer
Specifikationer
| Kapacitet | 0,13 gal., 500 ml |
| Kapacitet (metrisk) | 500 mL |
| Kapacitet (engelska) | 0,13 gal. |
| Färg | Naturlig |
| Beskrivning | Doserad 20mg/L |
| Material | Polystyren |
| nr per ärende | 70 |
| Sterilitet | Gamma-bestrålad |
| Form | Rund |
| Stängningsmaterial | HDPE |