Läs mer
Thermo Scientific™ Sterilin™ Vattenprovtagningsflaskor
Produktkod. 30243687
Change view
Kapacitet (metrisk):
350 mL
500 mL
1000 mL
Form:
Fyrkantig
Rektangulär
Rund
Beskrivning:
Doserad 120mg/L
Doserad 20mg/L
Odoserad
Material:
PET
Polystyren
Förpackningsstorlek:
Paket med 70
14 product options available for selection
Product selection table with 14 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kapacitet (metrisk) Form Beskrivning Material unitSize
30243687 350 mL Rektangulär Doserad 20mg/L PET -
30243690 350 mL Rektangulär Odoserad PET -
30243683 350 mL Rektangulär Doserad 120mg/L PET -
30243693 500 mL Fyrkantig Doserad 120mg/L PET -
30243682 500 mL Fyrkantig Doserad 20mg/L PET -
30243688 500 mL Fyrkantig Odoserad PET -
30243689 500 mL Rektangulär Doserad 120mg/L PET -
30243684 500 mL Rektangulär Doserad 20mg/L PET -
30243685 500 mL Rektangulär Odoserad PET -
11309243 500 mL Rund Doserad 20mg/L Polystyren Paket med 70
11319243 500 mL Rund Odoserad Polystyren Paket med 70
30243686 1000 mL Fyrkantig Doserad 120mg/L PET -
30243692 1000 mL Fyrkantig Doserad 20mg/L PET -
30243691 1000 mL Fyrkantig Odoserad PET -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 14 options available.
14 options
Produktkod. 30243687 Leverantör Thermo Scientific™ Leverantörsnummer WSC35020
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Prova bekvämt både klorerat eller icke-klorerat vatten för mikrobiell analys med Thermo Scientific™ Sterilin™ Vattenprovtagningsflaskor.
Prova bekvämt både klorerat eller icke-klorerat vatten för mikrobiell analys med Thermo Scientific™ Sterilin™ Vattenprovtagningsflaskor.
Inte tillgängligt i alla geografiska regioner.
  • Tillgänglig tillverkad med:
    • Flexibel polystyren
    • Robust giftfri PETG
    • NY, lätt PRT för förbättrad hantering
  • Töm eller fördoserad med natriumtiosulfat
  • Flaskor av polystyren och PETG har färgkodade etiketter för att underlätta differentiering:
    • Blå: doserat
    • Grön: odoserad
  • Uppenbar manipulation för provets integritet
  • Partinummer för fullständig spårbarhet
  • Steriliserad med gammabestrålning
  • Dosnivå 20mg/h: Lämplig för att neutralisera vattenprover med låg koncentration av klor
  • Dosnivå 120mg/h: Lämplig för att neutralisera vattenprover med hög koncentration av klor
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kapacitet (metrisk) 350 mL
Färg Naturlig
Beskrivning Doserad 20mg/L
Material PET
nr per ärende 174
Sterilitet Gamma-bestrålad
Form Rektangulär
Stängningsmaterial HDPE