Läs mer
- Home
- Products
- Flaskor, burkar och kannor
- Flaskor
- Miljöprovtagningsflaskor och tillbehör
- Miljöprovtagningsflaskor
- Thermo Scientific™ Sterilin™ Vattenprovtagningsflaskor
Thermo Scientific™ Sterilin™ Vattenprovtagningsflaskor
Produktkod. 30243688
Change view
Kapacitet (metrisk):
350 mL
500 mL
1000 mL
Form:
Fyrkantig
Rektangulär
Rund
Beskrivning:
Doserad 120mg/L
Doserad 20mg/L
Odoserad
Material:
PET
Polystyren
Förpackningsstorlek:
Paket med 110
Paket med 144
Paket med 70
21 product options available for selection
| Produktkod. | Kapacitet (metrisk) | Form | Beskrivning | Material | Förpackningsstorlek |
|---|---|---|---|---|---|
| 30243688 | 500 mL | Fyrkantig | Odoserad | PET | - |
| 13503150 | 350 mL | Rektangulär | Doserad 20mg/L | PET | Paket med 144 |
| 30243687 | 350 mL | Rektangulär | Doserad 20mg/L | PET | - |
| 30243690 | 350 mL | Rektangulär | Odoserad | PET | - |
| 30243683 | 350 mL | Rektangulär | Doserad 120mg/L | PET | - |
| 12632035 | 350 mL | Rektangulär | Doserad 120mg/L | PET | Paket med 144 |
| 13128770 | 500 mL | Fyrkantig | Doserad 120mg/L | PET | Paket med 110 |
| 30243693 | 500 mL | Fyrkantig | Doserad 120mg/L | PET | - |
| 15285652 | 500 mL | Fyrkantig | Doserad 20mg/L | PET | Paket med 144 |
| 30243682 | 500 mL | Fyrkantig | Doserad 20mg/L | PET | - |
| 12642035 | 500 mL | Rektangulär | Doserad 120mg/L | PET | Paket med 144 |
| 30243689 | 500 mL | Rektangulär | Doserad 120mg/L | PET | - |
| 13523140 | 500 mL | Rektangulär | Doserad 20mg/L | PET | Paket med 144 |
| 30243684 | 500 mL | Rektangulär | Doserad 20mg/L | PET | - |
| 30243685 | 500 mL | Rektangulär | Odoserad | PET | - |
| 11309243 | 500 mL | Rund | Doserad 20mg/L | Polystyren | Paket med 70 |
| 11319243 | 500 mL | Rund | Odoserad | Polystyren | Paket med 70 |
| 30243686 | 1000 mL | Fyrkantig | Doserad 120mg/L | PET | - |
| 13148770 | 1000 mL | Fyrkantig | Doserad 120mg/L | PET | Paket med 70 |
| 30243692 | 1000 mL | Fyrkantig | Doserad 20mg/L | PET | - |
| 30243691 | 1000 mL | Fyrkantig | Odoserad | PET | - |
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 21 options available.
Denna artikel kan inte returneras.
Se returpolicy
Produktkod.
30243688
Leverantör
Thermo Scientific™
Leverantörsnummer
WSC500/NT
Logga in eller Skapa webbkonto för att se ditt pris och lagersaldo.
Bästsäljare. Mega besparingar.
Använd kampanjkoden 27997
Använd kampanjkoden 27997
Beräknad leverans: 23-11-2026
Logga inför att se lagersaldo.
Logga inför att se lagersaldo.
Lägg i varukorgen
3955.16 SEK valid until 2026-12-31
BÄSTA PRIS på kampanj! Använd kampanjkod: "27997" för att få ditt kampanjpris.
BÄSTA PRIS på kampanj! Använd kampanjkod: "27997" för att få ditt kampanjpris.
Lägg i varukorgen
Denna artikel kan inte returneras.
Se returpolicy
Beskrivning
Prova bekvämt både klorerat eller icke-klorerat vatten för mikrobiell analys med Thermo Scientific™ Sterilin™ Vattenprovtagningsflaskor.
Inte tillgängligt i alla geografiska regioner.
- Tillgänglig tillverkad med:
- Flexibel polystyren
- Robust giftfri PETG
- NY, lätt PRT för förbättrad hantering
- Töm eller fördoserad med natriumtiosulfat
- Flaskor av polystyren och PETG har färgkodade etiketter för att underlätta differentiering:
- Blå: doserat
- Grön: odoserad
- Uppenbar manipulation för provets integritet
- Partinummer för fullständig spårbarhet
- Steriliserad med gammabestrålning
- Dosnivå 20mg/h: Lämplig för att neutralisera vattenprover med låg koncentration av klor
- Dosnivå 120mg/h: Lämplig för att neutralisera vattenprover med hög koncentration av klor
Specifikationer
Specifikationer
| Kapacitet (metrisk) | 500 mL |
| Färg | Naturlig |
| Beskrivning | Odoserad |
| Material | PET |
| nr per ärende | 126 |
| Sterilitet | Gamma-bestrålad |
| Stängningsfärg | Vitt |
| Stängningsmaterial | HDPE |
| Form | Fyrkantig |