Läs mer
Thermo Scientific™ Sterilin™ Vattenprovtagningsflaskor
Produktkod. p-4521688
Kapacitet (metrisk):
350 mL
500 mL
1000 mL
Form:
Fyrkantig
Rektangulär
Rund
Beskrivning:
Doserad 120mg/L
Doserad 20mg/L
Odoserad
Material:
PET
Polystyren
Förpackningsstorlek:
Paket med 70
Produktkod. 30243687
Brand: Thermo Scientific™ WSC35020
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Prova bekvämt både klorerat eller icke-klorerat vatten för mikrobiell analys med Thermo Scientific™ Sterilin™ Vattenprovtagningsflaskor.
Prova bekvämt både klorerat eller icke-klorerat vatten för mikrobiell analys med Thermo Scientific™ Sterilin™ Vattenprovtagningsflaskor.
Inte tillgängligt i alla geografiska regioner.
  • Tillgänglig tillverkad med:
    • Flexibel polystyren
    • Robust giftfri PETG
    • NY, lätt PRT för förbättrad hantering
  • Töm eller fördoserad med natriumtiosulfat
  • Flaskor av polystyren och PETG har färgkodade etiketter för att underlätta differentiering:
    • Blå: doserat
    • Grön: odoserad
  • Uppenbar manipulation för provets integritet
  • Partinummer för fullständig spårbarhet
  • Steriliserad med gammabestrålning
  • Dosnivå 20mg/h: Lämplig för att neutralisera vattenprover med låg koncentration av klor
  • Dosnivå 120mg/h: Lämplig för att neutralisera vattenprover med hög koncentration av klor
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kapacitet (metrisk) 350 mL
Färg Naturlig
Beskrivning Doserad 20mg/L
Material PET
nr per ärende 144
Sterilitet Gamma-bestrålad
Form Rektangulär
Stängningsmaterial HDPE