Beskrivning
Krompläterad stålborrmaskin håller sig vass.
- Platta blad möjliggör enkel borrning av lätt plast, korkproppar och svampiga artiklar.
- Satsen består av tolv borrmaskiner med ytterdiametrar på 4, 6, 7,5, 8,5, 10, 12, 13, 15, 17, 18,5, 19 och 20,5 mm.
Specifikationer
Specifikationer
| Diameter (metrisk) | 10 mm, 12 mm, 13 mm, 15 mm, 17 mm, 18.5 mm, 19 mm, 20.5 mm, 4 mm, 6 mm, 7.5 mm, 8.5 mm |
| Kvantitet | 12 borrar/set |
| Färg | Krom |
| Material | Krompläterat stål |
| Produkttyp | Stopphålsborrningsset |