Läs mer
Buerkle™ Förvaringsflaskor med gängad anslutning
Buerkle™ Förvaringsflaskor med gängad anslutning har tjocka sidor med robust bärhandtag för säker transport och förvaring.
Brand: Buerkle™ 0402-0010
719.85 SEK valid until 2025-10-26
Use promo code "24136" to get your promotional price.
Denna artikel kan inte returneras.
Se returpolicy
Beskrivning
- Avluftningsventilen (tillbehör) släpper in luft i behållaren för att förhindra vakuum i flaskan
- Kapseln kan även användas som sedimenteringsbehållare
- Via en gängad koppling kan en tapp eller andra tillbehör med en innergänga/lockmutter på 3/4 tum fästas
- HDPE
- Flasköppningsdiameter 50 mm
Specifikationer
10 L | |
Livsmedel | |
HDPE | |
50 mm | |
Ja | |
Förvaringsflaska | |
206 mm | |
Nej |
Genomskinlig | |
Förslutning, 1 handtag, gängad kontakt | |
Ja | |
Ja | |
427 mm | |
HDPE | |
Skruvlock |
Korrigering av produktinnehåll
Produkttitel
Buerkle™ Förvaringsflaskor med gängad anslutning > Kapacitet: 10 l
Hittar du en möjlighet till förbättring?Dela en innehållskorrigering