Beskrivning
- Avluftningsventilen (tillbehör) släpper in luft i behållaren för att förhindra vakuum i flaskan
- Kapseln kan även användas som sedimenteringsbehållare
- Via en gängad koppling kan en tapp eller andra tillbehör med en innergänga/lockmutter på 3/4 tum fästas
- HDPE
- Flasköppningsdiameter 50 mm
Specifikationer
Specifikationer
| Kapacitet (metrisk) | 25 L |
| Färg | Genomskinlig |
| Beskrivning | Med gängad kontakt, två handtag |
| Diameter (engelska) | 10.94 in. |
| Diameter (metrisk) Innerhals | 50 mm |
| För användning med (applikation) | Livsmedel |
| Inkluderar | Stängning, 2 handtag, gängad kontakt |
| Höjd (metrisk) med stängning | 590 mm |
| Material | HDPE |
| Sterilitet | Non-sterile |
| Visa mer |