Läs mer
Buerkle™ Förvaringsflaskor utan gängad kontakt
Produktkod. 10573052 Handla allt Bürkle Produkter
Change view
Kapacitet (metrisk):
5 L
10 L
25 L
60 L
Förpackningsstorlek:
Varje
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kapacitet (metrisk) unitSize
10573052 5 L Varje
10440621 10 L -
15185326 25 L Varje
11961451 60 L -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Produktkod. 10573052 Leverantör Buerkle™ Leverantörsnummer 04010005
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Buerkle™ Förvaringsflaskor utan gängad koppling har tjocka sidor med robust bärhandtag för säker transport och förvaring.
  • Avluftningsventilen (tillbehör) släpper in luft i behållaren för att förhindra vakuum i flaskan
  • Kapseln kan även användas som sedimenteringsbehållare
  • HDPE
  • Flasköppningsdiameter 50 mm
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kapacitet (metrisk) 5 L
Kapacitet (engelska) 1,3 gal.
Färg Genomskinlig
Beskrivning Utan gängad kontakt, ett handtag
För användning med (applikation) Livsmedel
Inkluderar Stängning, 1 handtag
Höjd (metrisk) med stängning 330 mm
Material HDPE
Kvantitet 1 st
Genomskinlighet Ja
Trådstorlek (metrisk) 50 mm
Examen Ja
Förslutning ingår Ja
Graderad Ja
Höjd (metrisk) 330 mm
Produkttyp Förvaringsflaska
Stängningsmaterial HDPE
Diameter (metrisk) 167 mm
Förslutningstyp Skruvlock
Genom förslutningsdispenseringen Nej