Läs mer
Buerkle™ LDPE-lock för rundformade behållare
Produktkod. 10665791 Handla allt Bürkle Produkter
Change view
För användning med (utrustning):
200 L rund behållare
25 L rund behållare
30 L rund behållare
35 L rund behållare
50 L rund behållare
Förpackningsstorlek:
Varje
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. För användning med (utrustning) Förpackningsstorlek
10665791 25 L rund behållare -
10230093 30 L rund behållare -
10434245 35 L rund behållare -
10508462 50 L rund behållare -
10238540 200 L rund behållare Varje
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Produktkod. 10665791 Leverantör Buerkle™ Leverantörsnummer 34900251
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1275.00 SEK
    1155.57 SEK / Paket med 1
    Save 119.43 SEK
    9% Av
Beräknad leverans: 11-12-2026
Buerkle™ LDPE-lock för runda behållare är den perfekta lösningen för att täcka olika storlekar av runda behållare.
  • LDPE
  • Lock för rund formad behållare
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Produkttyp Lock
Färg Genomskinlig
Material LDPE
Förslutningstyp Lock
För användning med (utrustning) 25 L rund behållare