Läs mer
Streptozotocin, 97+%, Thermo Scientific™
Streptozotocin (streptozocin, CAS # 18883-66-4) is an N-nitrosourea antibiotic produced by Streptomyces achromogenes.
Brand:  Thermo Scientific Alfa Aesar J61601.03
Kvantitet 1g
 Se fler versioner av denna produkt
Produktkod. 15424179
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    3516.42 SEK
    3157.65 SEK / 1g
    Save 358.77 SEK
    10% Av
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Beskrivning
Beskrivning
This Thermo Scientific brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.
General Description
• Streptozotocin acts as a bactericidal by alkylating DNA and inhibiting DNA synthesis
• Streptozotocin enters cells through glucose transporter 2
Application
• Streptozotocin induces diabetes in experimental animals and can cause acute liver injury
• It is also useful for research on neuroendocrine tumors and carcinoma cells
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiska identifierare
18883-66-4
265.222
ZSJLQEPLLKMAKR-UHEPRFFZSA-N
45357367
CN(C(=O)NC1C(C(C(OC1O)CO)O)O)N=O
C8H15N3O7
MFCD00006607
NSC-85998; U-9889
1-methyl-1-nitroso-3-[(2R,4R,5S,6R)-2,4,5-trihydroxy-6-(hydroxymethyl)oxan-3-yl]urea
Specifikationer
Streptozotocin
White
Hygroscopic
MFCD00006607
14,8832
Soluble in water or 100% ethanol
CN(C(=O)NC1C(C(C(OC1O)CO)O)O)N=O
265.222
265.22
18883-66-4
1g
C8H15N3O7
2060675
NSC-85998; U-9889
ZSJLQEPLLKMAKR-UHEPRFFZSA-N
1-methyl-1-nitroso-3-[(2R,4R,5S,6R)-2,4,5-trihydroxy-6-(hydroxymethyl)oxan-3-yl]urea
45357367
≥97%
Produktförslag
Produktförslag
Filmer
Säkerhet och hantering
Säkerhet och hantering
Produktbeteckning
  • Streptozotocin
Signalord
  • Varning
Riskkategorier
  • Cancerogenitet Kategorija 2
Faroangivelser
  • H351-Misstänks kunna orsaka cancer.
Skyddsangivelse
  • P201-Inhämta särskilda instruktioner före användning.
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P308+P313-Vid exponering eller misstanke om exponering Sök läkarhjälp.
Kompletterande information
  • MIXTURE LIST-Contain: Streptozocin