Läs mer
Streptozotocin, 97+%, Thermo Scientific™
Streptozotocin (streptozocin, CAS # 18883-66-4) is an N-nitrosourea antibiotic produced by Streptomyces achromogenes.
1837.65 SEK - 3157.65 SEK
Kemiska identifierare
| CAS | 18883-66-4 |
|---|---|
| Molekylformel | C8H15N3O7 |
| Molekylvikt (g/mol) | 265.222 |
| MDL-nummer | MFCD00006607 |
| InChI-nyckel | ZSJLQEPLLKMAKR-UHEPRFFZSA-N |
| Synonym | NSC-85998; U-9889 |
| PubChem CID | 45357367 |
| IUPAC-namn | 1-methyl-1-nitroso-3-[(2R,4R,5S,6R)-2,4,5-trihydroxy-6-(hydroxymethyl)oxan-3-yl]urea |
| LEDER | CN(C(=O)NC1C(C(C(OC1O)CO)O)O)N=O |
| Produktkod | Brand | Kvantitet | Pris | Kvantitet och tillgänglighet | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Produktkod | Brand | Kvantitet | Pris | Kvantitet och tillgänglighet | |||||
|
15434179
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
J61601.ME |
500mg |
2047.54 SEK 1837.65 SEK / 500mg Save 209.89 SEK 10% Av |
Vänligen Logga in för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag! | |||||
|
15424179
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
J61601.03 |
1g |
3516.42 SEK 3157.65 SEK / 1g Save 358.77 SEK 10% Av |
Vänligen Logga in för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag! | |||||
Beskrivning
This Thermo Scientific brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.
General Description
• Streptozotocin acts as a bactericidal by alkylating DNA and inhibiting DNA synthesis
• Streptozotocin enters cells through glucose transporter 2
Application
• Streptozotocin induces diabetes in experimental animals and can cause acute liver injury
• It is also useful for research on neuroendocrine tumors and carcinoma cells
Kemiska identifierare
| 18883-66-4 | |
| 265.222 | |
| ZSJLQEPLLKMAKR-UHEPRFFZSA-N | |
| 45357367 | |
| CN(C(=O)NC1C(C(C(OC1O)CO)O)O)N=O |
| C8H15N3O7 | |
| MFCD00006607 | |
| NSC-85998; U-9889 | |
| 1-methyl-1-nitroso-3-[(2R,4R,5S,6R)-2,4,5-trihydroxy-6-(hydroxymethyl)oxan-3-yl]urea |
Specifikationer
| Streptozotocin | |
| White | |
| C8H15N3O7 | |
| 2060675 | |
| NSC-85998; U-9889 | |
| ZSJLQEPLLKMAKR-UHEPRFFZSA-N | |
| 1-methyl-1-nitroso-3-[(2R,4R,5S,6R)-2,4,5-trihydroxy-6-(hydroxymethyl)oxan-3-yl]urea | |
| 45357367 | |
| ≥97% |
| 18883-66-4 | |
| Hygroscopic | |
| MFCD00006607 | |
| 14,8832 | |
| Soluble in water or 100% ethanol | |
| CN(C(=O)NC1C(C(C(OC1O)CO)O)O)N=O | |
| 265.222 | |
| 265.22 |
Säkerhet och hantering
GHS H Statement
H351
Suspected of causing cancer.
P201-P202-P281-P308+P313-P501c
H350
missing translation for 'einecsNumber' : 242-646-8
missing translation for 'rtecsNumber' : LZ5775000
missing translation for 'tsca' : No
Rekommenderad förvaring : Store at -20°C