Läs mer
Buerkle™ Transportväska för sugrör
Produktkod. 11802293 Handla allt Bürkle Produkter
Change view
För användning med (utrustning):
För raka sugrör
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. För användning med (utrustning) Förpackningsstorlek
11802293 För raka sugrör Varje
1 options
Produktkod. 11802293 Leverantör Buerkle™ Leverantörsnummer 53051029
Beräknad leverans: 30-11-2026
Sugrörsväska för praktisk transport av nya sugrör och säker förvaring av begagnade. Lämplig för 100 sugrör, 220 cm långa.
Sugrörsväska för praktisk transport av oanvända sugrör och för säker förvaring av använda. Lämplig för 100 sugrör, 220 cm långa. Tillbehörsdel till ProfiSampler-provtagaren
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Produkttyp Transportväska
För användning med (utrustning) För raka sugrör
Vikt (metrisk) 0.8 kg