Läs mer
Cytiva Superose™ 6 Increase-koloner Produktkod.: 15383224
compliance-icons
Cytiva Superose™ 6 Increase-koloner
Produktkod. 15383224 Handla allt Cytiva Produkter
5 mm, 150 mm, Varje
Diameter (metrisk) Inre:
3.2 mm
5 mm
10 mm
Höjd (metrisk):
150 mm
300 mm
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. 15383224
Brand: Cytiva 29091597
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Högupplöst storleksuteslutningskromatografi för att studera stora proteiner och komplex. Cytiva Lifescience™ Superose™ 6 Increase kolonner ger hög kvalitet i storleksexklusionskromatografi (SEC).
Superose™ 6 Increase förpackade kolonner ger kvaliteten och hög upplösning i storleksexklusionskromatografi (SEC)— även för stora proteiner och aggregat.
Ökad prestanda
  • Högre upplösning än traditionella Superose 6-kolonner
  • Brett fraktioneringsintervall (Mr från 5 000 till 5 000 000)
  • Tål rengöring med hög pH
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Produkttyp Superose 6 Increase 5/150 GL
Diameter (metrisk) Inre 5 mm
Höjd (metrisk) 150 mm
Flödeshastighet 0,3 ml/min.
Material Borsilikatglas
Ligandtyp Tvärbunden agaros
Max. Tryck 435 psi
pH-intervall 3 till 12
Partikelstorlek 8,6 μm
Typ av stöd Polyeten (PE) filter
Innehåll och lagring 4° till 30° i 20 % etanol
Kolumntyp Gelfiltreringskolonn
Visa mer Visa mindre
compliance-icons
Produktbeteckning
  • Superose 6 Increase 5/150 GL
Signalord
  • Varning
Riskkategorier
  • Brandfarlig vätska Kategorija 3
Faroangivelser
  • H226-Brandfarlig vätska och ånga.
Skyddsangivelse
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P210-Får inte utsättas för värme, heta ytor, gnistor, öppen låga eller andra antändningskällor. Rökning förbjuden.
  • P241-Använd explosionssäker elektrisk/ventilations-/belysnings-/ utrustning.
  • P303+P361+P353-VID HUDKONTAKT (även håret): Ta omedelbart av alla nedstänkta kläder. Skölj huden med vatten/duscha.
  • P235-Förvaras svalt.
  • P501-Innehållet/behållaren lämnas till .
Kompletterande information
  • MIXTURE LIST-Innehåller: ethanol
Korrigering av produktinnehåll
Produkttitel
Cytiva Superose™ 6 Increase-koloner >