Läs mer
Invitrogen™ Superoxide Dismutase (SOD) kolorimetrisk aktivitetssats
Beskrivning
Innehåller
96-brunnars plattor, standard, detektionsreagens, analysbuffert, substrat och partispecifikt tekniskt datablad.
Superoxide Dismutase Activity-satsen för endast forskning är en kolorimetrisk aktivitetsanalys utformad för att kvantifiera och detektera superoxiddismutasaktivitet i serum, plasma, celler, vävnader och erytrocytlysat.
Detta kompletta, färdiga att använda kit innehåller genomskinliga 96-brunnars plattor, superoxiddismutasstandard (1 enhet/flaska), superoxiddismutassubstrat och andra komponenter för att utföra analysen. En 96-brunnars mikroplattläsare som kan läsa av optisk densitet vid 450 nm krävs för användning av detta kit.
Prestandaegenskaper
• Analystyp: kolorimetrisk aktivitetssats
• Exempeltyper: serum, plasma, celler, vävnader och erytrocytlysat
• Känslighet: 0,044 U/ml
• Standardkurvområde: 0,06 –4 U/ml
• Reaktivitet: artoberoende
Bakgrund
Kortlivade och högreaktiva syrearter (ROS) såsom superoxid, hydroxylradikal och väteperoxid genereras kontinuerligt in vivo. I vilotillstånd är balansen mellan antioxidanter och oxidanter tillräcklig för att förhindra störningar av normala fysiologiska funktioner; dock kan antingen ökningar av oxidanter eller minskningar av antioxidanter störa denna balans vilket ger upphov till förhöjda nivåer av reaktiva syreämnen (ROS). De cellulära nivåerna av ROS kontrolleras av antioxidantenzymer och småmolekylära antioxidanter. De viktigaste antioxidantenzymerna, superoxiddismutaser (SOD), inklusive koppar-zinksuperoxiddismutas (Cu/ZnSOD, SOD1), mangansuperoxiddismutas (MnSOD, SOD2) och extracellulärt superoxiddismutas (EC-SOD, SOD3), spelar alla avgörande roller för att rensa superoxid.
Minskad SOD-aktivitet resulterar i förhöjda nivåer av superoxid vilket i sin tur leder till minskad NO men ökade peroxinitritkoncentrationer. Den huvudsakliga intracellulära SOD är en 32-kD koppar- och zink-innehållande homodimer (Cu/Zn SOD). Den mitokondriella SOD (MnSOD) är en manganinnehållande 93-kD homotetramer som syntetiseras i cytoplasman och translokeras till mitokondriernas inre matris. Denna analys har validerats för serum- och urinprover. Superoxiddismutaser är uråldriga enzymer som borde bete sig på ett liknande sätt som det kolorimetriska substratet. Denna analys bör mäta SOD-aktivitet från ett brett spektrum av källor.
Analysprincip Superoxide
Dismutase Activity-satsen är utformad för att kvantitativt mäta SOD-aktivitet i en mängd olika prover. Analysen mäter alla typer av SOD-aktivitet, inklusive Cu/Zn-, Mn- och FeSOD-typer. En bovin erytrocyt-SOD-standard tillhandahålls för att generera en standardkurva för analysen och alla prover bör läsas av från standardkurvan. Proverna späds i vårt specialfärgade provspädningsmedel och tillsätts i brunnarna. Substratet tillsätts följt av Xanthine Oxidase Reagent och inkuberas vid rumstemperatur under 20 minuter. Xantinoxidaset genererar superoxid i närvaro av syre, som omvandlar ett färglöst substrat i detektionsreagenset till en gulfärgad produkt. Den färgade produkten avläses vid 450 nm. Ökande nivåer av SOD i proverna orsakar en minskning av superoxidkoncentrationen och en minskning av gul produkt.
SOD-enhetsdefinition
En enhet SOD definieras som mängden enzym som orsakar hälften av den maximala hämningen av reduktionen av 1,5 mM Nitroblått tetrazolium i närvaro av riboflavin vid 25 C °och pH 7,8.
Specifikationer
Specifikationer
| Innehåll och lagring | 96-brunnars plattor, standard, detektionsreagens, analysbuffert, substrat och partispecifikt tekniskt datablad. Butik på– 20 °C. |
| Immunoassay Kit Format | Assay Activity Kit |
| För användning med (utrustning) | Mikroplattläsare |
| Kvantitet | 2 x 96 tester |
| Frakt skick | Godkänd för transport på våt eller torr is |
| Target Kit heter | Superoxiddismutas (SOD) |