Läs mer
Thermo Scientific™ SuperSignal™ Väst Pico PLUS kemiluminescerande substrat
Thermo Scientific SuperSignal Väst Pico PLUS Chemiluminescent Substrate är ett förbättrat kemiluminescerande (ECL ) pepparrotsperoxidas (HRP) substrat som möjliggör pikogram till hög femtogram-nivå proteindetektion genom western blot-analys.
Brand: Thermo Scientific™ 34577
Beskrivning
Thermo Scientific SuperSignal Väst Pico PLUS Chemiluminescent Substrate är ett förbättrat kemiluminescerande (ECL ) pepparrotsperoxidas (HRP) substrat som möjliggör pikogram till hög femtogram-nivå proteindetektion genom western blot-analys.
SuperSignal Väst Pico PLUS Chemiluminescent Substrats egenskaper inkluderar:
- Känslighet: piktogram för femtogramkänslighet
- Stabilitet: 8 timmars arbetslösningsstabilitet; 1-års kitstabilitet vid rumstemperatur
- Kompatibilitet: nitrocellulosa och PVDF-membran
- Signallängd: 6 till 24 timmar
- Rekommenderad primär antikroppskoncentration: 1:1000 1:–5000 spädning (0,2 1,–0μ g/ml)
- Rekommenderad sekundär antikroppskoncentration: 1:20 000– 100 000 utspädning (10 50 –ng/ml)
SuperSignal Väst Pico PLUS-substrat är designat för att ge utmärkt signalintensitet och känslighet för western blotting med HRP-konjugat. Intensiteten på ljusemissionen i kombination med den exceptionella varaktigheten möjliggör förvärv av flera exponeringar för att enklare erhålla blottbilder av publikationskvalitet. SuperSignal Väst Pico PLUS-substrat är kompatibelt med olika membran, blockerande reagenser och ett brett utbud av antikroppsspädningar, vilket gör det till ett idealiskt val för de flesta västerländska blottingapplikationer.
Specifikationer
Substrat | |
Vätska | |
Nitrocellulosa, PVDF | |
200 mL | |
Pepparrotsperoxidas | |
Pikogram till hög femtogram-nivå | |
25 Mini-Gel Blots, 2000 cm 2 membran | |
Tillräckligt för 25 mini-gelblottar; 2000 cm 2 membran • SuperSignal Väst Pico PLUS Luminol/Enhancer, 100 ml • SuperSignal Väst Pico PLUS Stabil peroxid, 100 mL Förvaras i rumstemperatur. |
Kemiluminescens | |
Western Blot | |
SuperSignal™ | |
HRP | |
2° : 1:20-100 K (10-50 ng/ml), 1° : 1:1 K (0,2-1μ g/ml) | |
6 till 24 timmar. | |
SuperSignal Väst Pico PLUS Luminol/Enhancer, SuperSignal Väst Pico PLUS Stabil peroxid | |
Rumstemperatur |
Certifikat
Ett partinummer krävs för att visa resultat för certifikat. Använd vårt beställningsstatusområde för att hitta ditt partinummer på tidigare beställningar.