Läs mer
Thermo Scientific™ SureSTART™ 2 mL Glass Crimp Top-flaskor, nivå 2 High-Throughput-applikationer
Välja SureSTART™ 2 mL Glass Crimp Top Vials, Performance Level 2, för att säkerställa data av hög kvalitet med ett oavbrutet arbetsflöde i applikationer med hög genomströmning.
164.00 SEK - 12340.00 SEK
Specifikationer
Volym (metrisk) 2 mL
Nivå Nivå 2
Storlek (metrisk) öppning 11 mm
Volym (metrisk) Rest 170μ L
Basstil Platt bas
Se fler specifikationer
Produkter 6
Produktkod Brand Material Antal per förpackning Pris Kvantitet och tillgänglighet  
Produktkod Brand Material Antal per förpackning Pris Kvantitet och tillgänglighet  
17333793
Visa dokument Kampanjdetaljer
Thermo Scientific™
6ACV11-1P
Klart glas 100/pack
164.00 SEK
Paket med 100
Se alternativa produkter
Spara upp till  6.50 SEK
»
Bara null kvar
I lager
Lägg i varukorgen
17343793
Visa dokument
Thermo Scientific™
6ACV11-1PF
Klart glas 5000/pack
7480.00 SEK
Paket med 5000
Se alternativa produkter
Spara upp till 
»
Bara null kvar
Beräknad leverans: 11-09-2025
Lägg i varukorgen
17353793
Visa dokument Kampanjdetaljer
Thermo Scientific™
6ACV11-1PT
Klart glas 1000/pack
1575.00 SEK
Paket med 1000
Se alternativa produkter
Spara upp till  79.00 SEK
»
Bara null kvar
Beräknad leverans: 09-09-2025
Lägg i varukorgen
17363793
Visa dokument Kampanjdetaljer
Thermo Scientific™
6ACV11-2P
Bärnstensfärgat glas 100/pack
274.00 SEK
Paket med 100
Se alternativa produkter
Spara upp till  47.00 SEK
»
Bara null kvar
I lager
Lägg i varukorgen
17373793
Visa dokument
Thermo Scientific™
6ACV11-2PF
Bärnstensfärgat glas 5000/pack
12340.00 SEK
Paket med 5000
Se alternativa produkter
Spara upp till 
»
Bara null kvar
Beräknad leverans: 15-09-2025
Lägg i varukorgen
17383793
Visa dokument
Thermo Scientific™
6ACV11-2PT
Bärnstensfärgat glas 1000/pack
2600.00 SEK
Paket med 1000
Se alternativa produkter
Spara upp till  330.00 SEK
»
Bara null kvar
Beräknad leverans: 11-09-2025
Lägg i varukorgen
Beskrivning
Visa mer
Specifikationer
Specifikationer
2 mL
11 mm
Platt bas
2 mL
32 mm
2 ml krimpglasflaska, nivå 2
1.5 mL
Nivå 2
170μ L
SureSTART Nivå 2
Crimp Cap
Specifikationscertifierad
Ja
Filmer
SDS
Dokument
Dokument
Produktspecifikationer
Korrigering av produktinnehåll
Produkttitel
Thermo Scientific™ SureSTART™ 2 mL Glass Crimp Top-flaskor, nivå 2 High-Throughput-applikationer