Läs mer
Thermo Scientific™ SureSTART™ 20 mL Glas Crimp Top Headspace-flaskor, nivå 2 högkapacitetsapplikationer
Produktkod. 17373803 Handla allt Thermo Scientific Produkter
Färg:
Bärnsten
Klart
För användning med (utrustning):
PerkinElmer Headspace GC Instruments
RSH, PAL/CTC, Shimadzu , Agilent Headspace GC Instruments
Antal per förpackning:
100/Pk.
1000/pack
5000:-/förpackning
Produktkod. 17373803
Brand: Thermo Scientific™ 6ACV202PET
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Använda SureSTART™ 20 mL Glass Crimp Top Headspace-flaskor, prestandanivå 2, för att säkerställa data av hög kvalitet med ett oavbrutet arbetsflöde i analyser av flyktiga gaser med hög genomströmning.
Använda Thermo Scientific™ SureSTART™ 20 mL Glass Crimp Top Headspace-flaskor i dina analyser av flyktig gas med hög genomströmning. Prestandanivå 2-flaskor säkerställer data av hög kvalitet med ett oavbrutet arbetsflöde i applikationer med hög genomströmning som använder GC och en- eller trippelkvadrupol MS-system. Dessa headspace-flaskor är gjorda för att motstå högre temperaturer och inre tryck som krävs för analyser av flyktiga gaser. De har mycket låg metallhalt, extraherbara och lakbara ämnen och uppfyller höga standarder för att uppfylla dina regulatoriska krav. Dessa flaskor är specifikationscertifierade för att säkerställa deras fysiska dimensioner och autosamplerkompatibilitet.
Funktioner
  • Uppfyll alla krav i USA, EU, JPN Pharmacopeia
  • Använda Thermo Scientific 20 mm krymplock och septa för att försegla denna flaska
  • Använda Thermo Scientific manuella eller elektroniska crimpers och decrimpers för att försegla och ta bort crimp toppen från flaskan
  • Runda basflaskor är kompatibla med de flesta autosamplers och lättare att hantera av robotarmar som lyfter flaskan från facket
  • Köp i bulk för större besparingar
Prestandanivå 2 injektionsflaskor– för applikationer med hög genomströmning
  • Identifieras av två vågor på flaskan
  • Bekväm skrivyta
  • Lämplig för GC och masspektrometri (MS) applikationer
Specifikationscertifierad
  • Alla Thermo Scientific SureSTART flaskor är dimensionellt verifierade
  • Inspekteras genom automatiserad optisk inspektion och mätning för att säkerställa kritiska dimensioner och toleranser
  • Enhetlig och felfri
Spårbart parti
  • 100% spårbart genom tillverkningsprocessen
  • Intyg om överensstämmelse tillgängligt per batchnummer på begäran
De SureSTART Prestandanivåer
SureSTART injektionsflaskor, kapsyler, insatser, septa och kit finns i tre prestandanivåer. Nu kan du välja de produkter som bäst passar dina analytiska, prestanda- eller budgetbehov.
• Nivå 1: Vardagsanalys
Kromatografi godkänd
SureSTART Nivå 1-produkter är kostnadsoptimerade, lämpliga för alla instrumenttyper och kvalitetstestade för att leverera den prestanda, provsäkerhet och reproducerbarhet du behöver för vardagliga analyser. De är en idealisk lösning för att verifiera förekomst och kvantifiering av föreningar med hjälp av detektionstekniker som UV, RI och FID.
•Nivå 2: Analys med hög genomströmning
När robusthet och reproducerbarhet är nyckeln
SureSTART Nivå 2-flaskor har mycket lågt metallinnehåll och kan urlakas för att säkerställa att de överensstämmer med de höga standarder du behöver för att uppfylla dina regulatoriska krav. Septa konditioneras för att ge en mycket låg nivå av kromatografiska extraherbara material. Dessa produkter stöder rutinanalyser och levererar data av hög kvalitet med ett oavbrutet arbetsflöde.
•Nivå 3: Hög prestanda
När känslighet är ett måste
SureSTART Nivå 3 produkter är förpackade i en ren miljö enligt vårt eget hygienkoncept och föreskrifter för att skydda mot kontaminerande faktorer. Flaskorna innehåller de lägsta nivåerna av extraherbara metaller och lakbara ämnen för att säkerställa konsekvent, reproducerbar känslighet och selektivitet för de mest utmanande analyterna. Septa konditioneras för att ge den lägsta nivån av kromatografiska extraherbara material. Välj dessa produkter för ultimat metodprestanda och höga nivåer av säkerhet och integritet.
Alla SureSTART flaskor, förslutningar och septa är certifierade för att uppfylla fysiska parameterspecifikationer som en del av vår tillverkningsprocess.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Färg Bärnsten
Material Glas
Volym (metrisk) 20 mL
Nivå Nivå 2
Antal per förpackning 1000/pack
Storlek (metrisk) öppning 20 mm
Volym (metrisk) Rest 0.8 mL
Basstil Rund Botten
Produktlinje SureSTART Nivå 2
Volym (metrisk) Totalt 20 mL
Förslutningstyp Crimp Cap
Höjd (metrisk) 75 mm
Certifikat och efterlevnad Specifikationscertifierad
Typ 10 ml Crimp Headspace-flaska, nivå 2
Markeringspunkt Ja
Volym (metrisk) Användbar 18 mL
För användning med (utrustning) PerkinElmer Headspace GC Instruments