Läs mer
Thermo Scientific™ SureSTART™ 20 mm Crimp Caps, nivå 2 högkapacitetsapplikationer
Handla allt Thermo Scientific ProdukterBeschreibung
Använda Thermo Scientific™ SureSTART™ 20 mm Crimp Caps med crimp vials som har en 20 mm öppning, inklusive vår SureSTART 10 mL och 20 mL Glass Crimp Top Headspace-flaskor (nivå 2). Välj nivå 2-produkter för applikationer med hög genomströmning, när robusthet och reproducerbarhet är nyckeln. Välj mellan aluminium och magnetiska stålkåpor med silikon/PTFE eller butyl/PTFE septa med olika hårdhetsvärden utformade för att minska problem med autosampler nålar. Kapsyler med tryckavlastningsteknik kommer att delas för att möjliggöra säker frigöring av höga inre flasktryck. Använda Thermo Scientific™ Manuella eller elektroniska crimpers och decappers för enkel applicering och borttagning av crimplock.
Våra prestandanivå 2-kapslar är tillverkade och testade för att säkerställa låg blödning, robusthet och reproducerbarhet av resultat för dina rutinmässiga GC-MS- och LC-MS-analyser.
Nivå 2 SureSTART 20 mm Crimp Caps funktion:
• Design av tryckavlastningslock– Locket har en perforerad ring som splittras om septum trycks uppåt av högt inre tryck. Detta frigör tätningen så att trycket kan släppas på ett säkert sätt.
• Gjuten Pharmafix Septa– Dessa skiljeväggar är sammansatta av ett hårt centralt område av PTFE inbäddat i ett yttre och övre hölje av en mjukare butylelastomer.
• Hög temperatur Septa– En specialiserad silikonformulering gör att dessa septa kan värmas upp till över 250 °C utan överdriven uppmjukning av septum eller frigörande av flyktiga ångor.
De SureSTART Prestandanivåer
•Nivå 1: Vardagsanalys
Kromatografi godkänd
SureSTART Nivå 1-produkter är kostnadsoptimerade, lämpliga för alla instrumenttyper och kvalitetstestade för att leverera den prestanda, provsäkerhet och reproducerbarhet du behöver för vardagliga analyser. De är en idealisk lösning för att verifiera förekomst och kvantifiering av föreningar med hjälp av detektionstekniker som UV, RI och FID.
•Nivå 2: Analys med hög genomströmning
När robusthet och reproducerbarhet är nyckeln
SureSTART Nivå 2-produkter har mycket låga metallinnehåll, extraherbara och lakbara ämnen för att säkerställa att de överensstämmer med de höga standarder du behöver för att uppfylla dina regulatoriska krav. Dessa produkter stöder rutinanalyser och levererar data av hög kvalitet med ett oavbrutet arbetsflöde.
•Nivå 3: Hög prestanda
När känslighet är ett måste
SureSTART Nivå 3-produkter förpackas i renrum för att skydda mot miljöfaktorer. De innehåller de lägsta nivåerna av metaller, extraherbara och lakbara ämnen för att säkerställa konsekvent, reproducerbar känslighet och selektivitet för de mest utmanande analyterna. Välj dessa produkter för ultimat metodprestanda och höga nivåer av säkerhet och integritet.
Alla SureSTART flaskor, förslutningar och septa är certifierade för att uppfylla fysiska parameterspecifikationer som en del av vår tillverkningsprocess.
Spezifikation
Spezifikation
Färg (sigill) | Röd/Naturlig |
Färg | Silver |
Material | Magnetisk stål |
Septum | Röd silikon/naturlig PTFE |
Material (tätning) | Silikon/PTFE |
Nivå | Nivå 2 |
Stil | Hög temperatur |
Hårdhet | 55 Strand |
Produktlinje | SureSTART Nivå 2 |
Kvantitet | 1000 Pk. |
Mehr anzeigen |
Produktvorschläge
Customers who viewed this item also viewed
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.