Läs mer
Thermo Scientific™ SureSTART™ 20 mm Crimp Caps, nivå 3 högpresterande applikationer
Använd nivå 3 Thermo Scientific™ SureSTART™ 20 mm Crimp Caps med crimpflaskor som har en 20 mm öppning för ultimat prestanda och känslighet från dina metoder, samtidigt som de högsta nivåerna av provsäkerhet och integritet bibehålls.
759.00 SEK - 77300.00 SEK
Specifikationer
Nivå | Nivå 3 |
---|---|
Produktlinje | SureSTART nivå 3 |
Certifikat och efterlevnad | Specifikationscertifierad |
Typ | Crimp Cap |
Stängningsstorlek | 20 mm |
Produktkod | Brand | Färg | Septum | Kvantitet | Pris | Kvantitet och tillgänglighet | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktkod | Brand | Färg | Septum | Kvantitet | Pris | Kvantitet och tillgänglighet | |||||
17333923
|
Thermo Scientific™
6PBCC20-ST3 |
Rött | Blå silikon/klar PTFE | 100 Pk. |
921.00 SEK
Paket med 100 |
I lager
Logga in för att se lagersaldo. ![]() |
Har du redan ett konto? Logga in för att se ditt pris och tillgänglighet. Är du ny här? Registrera dig hos oss idag! |
||||
17343923
|
Thermo Scientific™
6PBCC20-ST3F |
Rött | Blå silikon/klar PTFE | 5000 Pk. |
38240.00 SEK
Paket med 5000 |
I lager
Logga in för att se lagersaldo. |
Har du redan ett konto? Logga in för att se ditt pris och tillgänglighet. Är du ny här? Registrera dig hos oss idag! |
||||
17353923
|
Thermo Scientific™
6PBCC20-ST3T |
Rött | Blå silikon/klar PTFE | 1000 Pk. |
8050.00 SEK
Paket med 1000 |
Beräknad leverans: 05-09-2025
Logga inför att se lagersaldo. |
Har du redan ett konto? Logga in för att se ditt pris och tillgänglighet. Är du ny här? Registrera dig hos oss idag! |
||||
17363923
|
Thermo Scientific™
6PBCC20-STH |
Silver | Röd silikon/naturlig PTFE | 100 Pk. |
1505.00 SEK
Paket med 100 |
Beräknad leverans: 11-09-2025
Logga inför att se lagersaldo. |
Har du redan ett konto? Logga in för att se ditt pris och tillgänglighet. Är du ny här? Registrera dig hos oss idag! |
||||
17373923
|
Thermo Scientific™
6PBCC20-STHF |
Silver | Röd silikon/naturlig PTFE | 5000 Pk. | |||||||
17383923
|
Thermo Scientific™
6PBCC20-STHT |
Silver | Röd silikon/naturlig PTFE | 1000 Pk. |
14285.00 SEK
Paket med 1000 |
Beräknad leverans: 11-09-2025
Logga inför att se lagersaldo. |
Har du redan ett konto? Logga in för att se ditt pris och tillgänglighet. Är du ny här? Registrera dig hos oss idag! |
||||
17393923
|
Thermo Scientific™
6PBCC20-STME |
Blått | Vit silikon/blå PTFE | 100 Pk. |
1695.00 SEK
Paket med 100 |
I lager
Logga in för att se lagersaldo. |
Har du redan ett konto? Logga in för att se ditt pris och tillgänglighet. Är du ny här? Registrera dig hos oss idag! |
||||
17303933
|
Thermo Scientific™
6PBCC20-STMEF |
Blått | Vit silikon/blå PTFE | 5000 Pk. |
77300.00 SEK
Paket med 5000 |
Beräknad leverans: 15-09-2025
Logga inför att se lagersaldo. |
Har du redan ett konto? Logga in för att se ditt pris och tillgänglighet. Är du ny här? Registrera dig hos oss idag! |
||||
17313933
|
Thermo Scientific™
6PBCC20-STMET |
Blått | Vit silikon/blå PTFE | 1000 Pk. |
16100.00 SEK
Paket med 1000 |
Beräknad leverans: 15-09-2025
Logga inför att se lagersaldo. |
Har du redan ett konto? Logga in för att se ditt pris och tillgänglighet. Är du ny här? Registrera dig hos oss idag! |
||||
17343933
|
Thermo Scientific™
6PCC20-ST3 |
Silver | Blå silikon/klar PTFE | 100 Pk. |
1205.00 SEK
Paket med 100 |
I lager
Logga in för att se lagersaldo. |
Har du redan ett konto? Logga in för att se ditt pris och tillgänglighet. Är du ny här? Registrera dig hos oss idag! |
||||
17353933
|
Thermo Scientific™
6PCC20-ST3F |
Silver | Blå silikon/klar PTFE | 5000 Pk. |
54275.00 SEK
Paket med 5000 |
Beräknad leverans: 12-11-2025
Logga inför att se lagersaldo. |
Har du redan ett konto? Logga in för att se ditt pris och tillgänglighet. Är du ny här? Registrera dig hos oss idag! |
||||
17363933
|
Thermo Scientific™
6PCC20-ST3T |
Silver | Blå silikon/klar PTFE | 1000 Pk. |
11430.00 SEK
Paket med 1000 |
Beräknad leverans: 11-09-2025
Logga inför att se lagersaldo. |
Har du redan ett konto? Logga in för att se ditt pris och tillgänglighet. Är du ny här? Registrera dig hos oss idag! |
||||
17805214
|
Thermo Scientific™
6PBCC20-CBT3 |
Rött | Grå klorbutyl/svart PTFE | 100 Pk. |
759.00 SEK
Paket med 100 |
I lager
Logga in för att se lagersaldo. |
Har du redan ett konto? Logga in för att se ditt pris och tillgänglighet. Är du ny här? Registrera dig hos oss idag! |
||||
Beskrivning
Använda Thermo Scientific™ SureSTART™ 20 mm Crimp Caps med crimp vials som har en 20 mm öppning, inklusive vår SureSTART 20 mL Glas Crimp Top Headspace-flaskor (nivå 3). Välj nivå 3-produkter för ultimat prestanda och känslighet från dina metoder, samtidigt som du bibehåller de högsta nivåerna av provsäkerhet och integritet. Välj mellan aluminium och aluminium/magnetiska plåtkåpor med silikon/PTFE eller klorbutyl/PTFE septa med olika hårdhetsvärden utformade för att minska problem med autosamplernålar. Använda Thermo Scientific™ Manuella eller elektroniska crimpers och decappers för enkel applicering och borttagning av crimplock.
Våra prestandanivå 3-kapslar är speciellt designade och behandlade för masspektrometritillämpningar och innehåller de lägsta mängderna metaller, extraherbara ämnen och lakbara ämnen, vilket säkerställer att du konsekvent uppnår känslighet och selektivitet från dina mest utmanande analyter.
Nivå 3 SureSTART 20 mm Crimp Caps har hög temperatur septa sammansatt av en specialiserad silikonformulering som tillåter uppvärmning till över 250 °C utan överdriven uppmjukning av septum eller frigörande av flyktiga ångor.
De SureSTART Prestandanivåer
SureSTART injektionsflaskor, kapsyler, insatser, septa och kit finns i tre prestandanivåer. Nu kan du välja de produkter som bäst passar dina analytiska, prestanda- eller budgetbehov.
• Nivå 1: Vardagsanalys
Kromatografi godkänd
SureSTART Nivå 1-produkter är kostnadsoptimerade, lämpliga för alla instrumenttyper och kvalitetstestade för att leverera den prestanda, provsäkerhet och reproducerbarhet du behöver för vardagliga analyser. De är en idealisk lösning för att verifiera förekomst och kvantifiering av föreningar med hjälp av detektionstekniker som UV, RI och FID.
•Nivå 2: Analys med hög genomströmning
När robusthet och reproducerbarhet är nyckeln
SureSTART Nivå 2-flaskor har mycket lågt metallinnehåll och kan urlakas för att säkerställa att de överensstämmer med de höga standarder du behöver för att uppfylla dina regulatoriska krav. Septa konditioneras för att ge en mycket låg nivå av kromatografiska extraherbara material. Dessa produkter stöder rutinanalyser och levererar data av hög kvalitet med ett oavbrutet arbetsflöde.
•Nivå 3: Hög prestanda
När känslighet är ett måste
SureSTART Nivå 3 produkter är förpackade i en ren miljö enligt vårt eget hygienkoncept och föreskrifter för att skydda mot kontaminerande faktorer. Flaskorna innehåller de lägsta nivåerna av extraherbara metaller och lakbara ämnen för att säkerställa konsekvent, reproducerbar känslighet och selektivitet för de mest utmanande analyterna. Septa konditioneras för att ge den lägsta nivån av kromatografiska extraherbara material. Välj dessa produkter för ultimat metodprestanda och höga nivåer av säkerhet och integritet.
Alla SureSTART flaskor, förslutningar och septa är certifierade för att uppfylla fysiska parameterspecifikationer som en del av vår tillverkningsprocess.
Specifikationer
Nivå 3 | |
Specifikationscertifierad | |
20 mm |
SureSTART nivå 3 | |
Crimp Cap |