Läs mer
Thermo Scientific™ SureSTART™ MSCERT skruvflaska och locksatser, nivå 3 högpresterande tillämpningar
Uppfyll dina certifierings- och dokumentationsbehov med vår nivå 3 Thermo Scientific™ SureSTART™ MSCERT skruvflaska och locksatser.
1165.00 SEK - 1435.00 SEK
Specifikationer
Stängningsfärg | Blått |
---|---|
Diameter (metrisk) öppning | 6 mm |
Diameter (metrisk) Inre | 12 mm |
Volym (metrisk) | 2 mL |
Inkluderar | Flaska och kapsyl |
Produktkod | Brand | Material | Förslutningstyp | Färg (sigill) | Septum | Pris | Kvantitet och tillgänglighet | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktkod | Brand | Material | Förslutningstyp | Färg (sigill) | Septum | Pris | Kvantitet och tillgänglighet | |||
17373993
|
Thermo Scientific™
6PMSCK534W |
Klart glas | Skruvlock, ACVS, nivå 3 | Blå/Klar | Silikon/PTFE |
1165.00 SEK
Paket med 100 |
I lager
Logga in för att se lagersaldo. |
Har du redan ett konto? Logga in för att se ditt pris och tillgänglighet. Är du ny här? Registrera dig hos oss idag! |
||
17383993
|
Thermo Scientific™
6PMSCK535W |
Bärnstensfärgat glas | Skruvlock, ACVS, nivå 3 | Blå/Klar | Silikonblå Transparent/PTFE Färglös |
1235.00 SEK
Paket med 100 |
I lager
Logga in för att se lagersaldo. |
Har du redan ett konto? Logga in för att se ditt pris och tillgänglighet. Är du ny här? Registrera dig hos oss idag! |
||
17393993
|
Thermo Scientific™
6PMSCK540W |
Klart glas | Skruvlock, ACVS, nivå 3 | Blå/Klar | Silikon/PTFE, förslits |
1205.00 SEK
Paket med 100 |
I lager
Logga in för att se lagersaldo. |
Har du redan ett konto? Logga in för att se ditt pris och tillgänglighet. Är du ny här? Registrera dig hos oss idag! |
||
17304003
|
Thermo Scientific™
6PMSCK541W |
Bärnstensfärgat glas | Skruvlock, ACVS, nivå 3 | Blå/Klar | Blå silikon/klar PTFE; Förslits |
1260.00 SEK
Paket med 100 |
I lager
Logga in för att se lagersaldo. |
Har du redan ett konto? Logga in för att se ditt pris och tillgänglighet. Är du ny här? Registrera dig hos oss idag! |
||
17314003
|
Thermo Scientific™
6PMSCK601W |
Klart glas | Skruvlock, nivå 3 | Vit/Beige | Vit silikon/röd PTFE; Förslits, Bonded |
1430.00 SEK
Paket med 100 |
Beräknad leverans: 02-09-2025
Logga inför att se lagersaldo. |
Har du redan ett konto? Logga in för att se ditt pris och tillgänglighet. Är du ny här? Registrera dig hos oss idag! |
||
17324003
|
Thermo Scientific™
6PMSCK611W |
Bärnstensfärgat glas | Skruvlock, nivå 3 | Vit/Beige | Vit silikon/beige PTFE; Förslits, Bonded |
1435.00 SEK
Paket med 100 |
I lager
Logga in för att se lagersaldo. |
Har du redan ett konto? Logga in för att se ditt pris och tillgänglighet. Är du ny här? Registrera dig hos oss idag! |
||
17334003
|
Thermo Scientific™
6PMSCK641W |
Klart glas | Skruvlock, nivå 3 | Vit/Beige | Vit silikon/beige PTFE; Förslits, Bonded |
1370.00 SEK
Paket med 100 |
I lager
Logga in för att se lagersaldo. |
Har du redan ett konto? Logga in för att se ditt pris och tillgänglighet. Är du ny här? Registrera dig hos oss idag! |
||
17344003
|
Thermo Scientific™
6PMSCK651W |
Bärnstensfärgat glas | Skruvlock, nivå 3 | Vit/Beige | Vit silikon/beige PTFE; Förslits, Bonded |
1435.00 SEK
Paket med 100 |
I lager
Logga in för att se lagersaldo. |
Har du redan ett konto? Logga in för att se ditt pris och tillgänglighet. Är du ny här? Registrera dig hos oss idag! |
||
Beskrivning
Uppfyll dina certifierings- och dokumentationsbehov med vår nivå 3 Thermo Scientific™ SureSTART™ MSCERT skruvflaska och locksatser. Välj nivå 3-produkter för ultimat prestanda och känslighet från dina metoder, samtidigt som du bibehåller de högsta nivåerna av provsäkerhet och integritet. Välj från en mängd olika kit som innehåller kortgängade skruvflaskor med markeringsfläckar i klart eller bärnstensfärgat glas och polypropenlock med silikon/PTFE-septa utformade för att minska problem med autosamplernålar. Förslitsade och bundna septa-alternativ finns tillgängliga. Välj kit med SureStop™ injektionsflaskor och/eller AVCS™ skruvlock för effektiva tätningar, konsekventa data och ökad provgenomströmning.
MSCERT (endast kit)
Certifierade högpresterande kit för användning med rutinmässiga masspektrometrianalyser.
Våra MSCERT-kit är testade av både LC-MS och GC-MS för att säkerställa att det inte finns några extraherbara ämnen, lakbara eller resterande tillverkningsmedel i flaskan som kan generera falska kromatografiska toppar och störa dina resultat. De är också testade och certifierade för upp till 15 kritiska fysiska specifikationer för att förhindra tekniska/prestandaproblem. Kunderna får testresultaten och analyscertifikatet i kitboxen. Rekommenderas för låg adsorption.
SureStop Vials& Avancerat flaskförslutningssystem (AVCS ) Kepsar:
Denna patenterade kombination av flaska/lock med skruvlock har en genomslagsresistent tätningsringdesign, kontrollerad septumkompression och SureStop förslutningspositioneringsfläns för att säkerställa en effektiv tätning som eliminerar under- och övertätning, minskar lösningsmedelsavdunstning och skapar färre avbrott i autosampler. SureStop flaskor och AVCS caps har universell instrumentkompatibilitet för alla LC- och GC-autosamplare. De innehåller också låga urlakningsbara nivåer, vilket gör dem till ett idealiskt alternativ till bundna lock för dem som söker renare spektra.
De SureSTART Prestandanivåer
SureSTART injektionsflaskor, kapsyler, insatser, septa och kit finns i tre prestandanivåer. Nu kan du välja de produkter som bäst passar dina analytiska, prestanda- eller budgetbehov.
• Nivå 1: Vardagsanalys
Kromatografi godkänd
SureSTART Nivå 1-produkter är kostnadsoptimerade, lämpliga för alla instrumenttyper och kvalitetstestade för att leverera den prestanda, provsäkerhet och reproducerbarhet du behöver för vardagliga analyser. De är en idealisk lösning för att verifiera förekomst och kvantifiering av föreningar med hjälp av detektionstekniker som UV, RI och FID.
•Nivå 2: Analys med hög genomströmning
När robusthet och reproducerbarhet är nyckeln
SureSTART Nivå 2-flaskor har mycket lågt metallinnehåll och kan urlakas för att säkerställa att de överensstämmer med de höga standarder du behöver för att uppfylla dina regulatoriska krav. Septa konditioneras för att ge en mycket låg nivå av kromatografiska extraherbara material. Dessa produkter stöder rutinanalyser och levererar data av hög kvalitet med ett oavbrutet arbetsflöde.
•Nivå 3: Hög prestanda
När känslighet är ett måste
SureSTART Nivå 3 produkter är förpackade i en ren miljö enligt vårt eget hygienkoncept och föreskrifter för att skydda mot kontaminerande faktorer. Flaskorna innehåller de lägsta nivåerna av extraherbara metaller och lakbara ämnen för att säkerställa konsekvent, reproducerbar känslighet och selektivitet för de mest utmanande analyterna. Septa konditioneras för att ge den lägsta nivån av kromatografiska extraherbara material. Välj dessa produkter för ultimat metodprestanda och höga nivåer av säkerhet och integritet.
Alla SureSTART flaskor, förslutningar och septa är certifierade för att uppfylla fysiska parameterspecifikationer som en del av vår tillverkningsprocess.
Specifikationer
Blått | |
12 mm | |
Flaska och kapsyl | |
55 Strand | |
2 mL | |
32 mm | |
MSCERT | |
9 mm | |
9 mm |
6 mm | |
2 mL | |
9 mm | |
SureSTART nivå 3 | |
Polypropen | |
1 mm | |
MSCERT Vial and Cap Kit, nivå 3 | |
Ja |