Läs mer
Produktkod | Brand | Typ | Pris | Kvantitet och tillgänglighet | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktkod | Brand | Typ | Pris | Kvantitet och tillgänglighet | ||||||
10437704
|
Thermo Scientific™
290SG000 |
SWAP-Tight Hylsor |
3290.00 SEK
Paket med 10 |
Beräknad leverans: 03-09-2025
Logga inför att se lagersaldo. |
Har du redan ett konto? Logga in för att se ditt pris och tillgänglighet. Är du ny här? Registrera dig hos oss idag! |
|||||
10331055
|
Thermo Scientific™
290SG001 |
Överföringsledningsmutter |
583.00 SEK
Varje |
Beräknad leverans: 02-09-2025
Logga inför att se lagersaldo. |
Har du redan ett konto? Logga in för att se ditt pris och tillgänglighet. Är du ny här? Registrera dig hos oss idag! |
|||||
10351555
|
Thermo Scientific™
290SG002 |
SWAP-Tight Mutter |
1140.00 SEK
Varje |
I lager
Logga in för att se lagersaldo. |
Har du redan ett konto? Logga in för att se ditt pris och tillgänglighet. Är du ny här? Registrera dig hos oss idag! |
|||||
10117414
|
Thermo Scientific™
290SG004 |
Transfer Line Nut | ||||||||
10085644
|
Thermo Scientific™
290SG021 |
Skoning |
2760.00 SEK
Paket med 10 |
I lager
Logga in för att se lagersaldo. |
Har du redan ett konto? Logga in för att se ditt pris och tillgänglighet. Är du ny här? Registrera dig hos oss idag! |
|||||
10279264
|
Thermo Scientific™
290SG025 |
SWAP-Tight Hylsor |
3200.00 SEK
Paket med 10 |
Beräknad leverans: 08-09-2025
Logga inför att se lagersaldo. |
Har du redan ett konto? Logga in för att se ditt pris och tillgänglighet. Är du ny här? Registrera dig hos oss idag! |
|||||
10249794
|
Thermo Scientific™
290SG032 |
SWAP-Tight Hylsor |
3200.00 SEK
Paket med 10 |
Beräknad leverans: 04-09-2025
Logga inför att se lagersaldo. |
Har du redan ett konto? Logga in för att se ditt pris och tillgänglighet. Är du ny här? Registrera dig hos oss idag! |
|||||
10249504
|
Thermo Scientific™
290SG003 |
SWAP-Tight Nut and Adaptor | ||||||||
Beskrivning
Hitta rätt mutter och hylsa att använda med den kraftfulla Thermo Scientific™ SWAP-IT™ GC-MS gränssnittssystem.
- Speciellt inaktiverad, robust överföringskapillär av rostfritt stål ger ett gränssnitt mellan analyskolonnen och MS-detektorn
- Litet ID för överföringskapillären säkerställer att exponeringen för luft och vatten reduceras till ett minimum under frånkoppling av analyskolonnen
- Systemet fungerar utan krav på ytterligare He-purge/påfyllningsgasflöde
- Fingertäta anslutningar gör utbyte av analyskolonnen snabbt och enkelt utan behov av verktyg
- Inkluderar fingertäta anslutningar för S/SL-injektor för att ge en komplett fingertät lösning
Begränsad garantiperiod:
Med förbehåll för alla garantikrav och undantag som anges i våra försäljningsvillkor, är denna produkt garanterad från det datum vi skickar produkten och i nittio (90) dagar därefter.
Ansvarsfriskrivning för intern forskningsanvändning:
Eventuella begränsningar för köparen att använda produkten/produkterna endast för interna forskningsändamål gäller inte produkten/produkterna på webbsidorna som är kopplade till detta uttalande.