Läs mer
Thermo Scientific™ Syncronis™ C18 HPLC-kolonner
Robusta separationer med mycket ren kiseldioxid med stor yta som är dubbelt ändlock Syncronis C18 preparativa HPLC-kolonner med inerthet mot basiska föreningar.
Brand:  Thermo Scientific™ 97105-019323A
 Se fler versioner av denna produkt
Produktkod. 16308646
  • 5980.00 SEK / Varje
Bara null kvar
Beräknad leverans: 05-09-2025
Lägg i varukorgen
Beskrivning
Visa mer
Specifikationer
Specifikationer
Vakt 1/16 tum.
Guard Column kräver användning av preparativ skyddshållare, 887-030
2200 psi (152 bar)
2 till 9
320 m² /g
L1
Sfärisk, helt porös, Ultrapure Kiseldioxid
Omvänd fas
Omvänd fas
10 mm
30 mm
5 μm
100Å
60 °C
C18
16%
Ja
Produktförslag
Produktförslag
Filmer
SDS
Dokument
Dokument
Certifikat
Kampanjer
Kampanjer
Korrigering av produktinnehåll
Produkttitel
Thermo Scientific™ Syncronis™ C18 HPLC-kolonner >