Läs mer
Thermo Scientific™ Syncronis™ C18 HPLC-kolonner
Robusta separationer med mycket ren kiseldioxid med stor yta som är dubbelt ändlock Syncronis C18 preparativa HPLC-kolonner med inerthet mot basiska föreningar.
Brand:  Thermo Scientific™ 97105-029023A
 Se fler versioner av denna produkt
Produktkod. 16328646
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter »
Beskrivning
Visa mer
Specifikationer
Specifikationer
Guard Column
Guard Column Requires Use of Preparative Guard Holder, 889-020
4300 psi (295 bar)
2 to 9
320 m²/g
L1
Spherical, Fully Porous, Ultrapure Silica
Reversed Phase
Reversed Phase
20 mm
20 mm
5 μm
100 Å
60°C
C18
16%
Yes
Produktförslag
Produktförslag
Filmer
SDS
Dokument
Dokument
Certifikat
Kampanjer
Kampanjer
Korrigering av produktinnehåll
Produkttitel
Thermo Scientific™ Syncronis™ C18 HPLC-kolonner >